Få mere at vide
Ebro Electronic™ Termoelement overfladeprober
Temperaturområde (metrisk):
-50 °C til +500 °C
-50 °C til 200 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | RoHS-direktiv 2011/65/EU |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (applikation) | Skinneoverfladesonder. Temperaturmåling af bevægelige overflader. |
| Højde (metrisk) | 50 mm |
| Længde (metrisk) | 300 mm |
| Længde (metrisk) sonde | 66 mm |
| Materiale | Metal |
| Model- | TPN 800 |
| Sondetype | Rulle i bevægelse |
| Vægt (metrisk) | 0.24 kg |
| Vis mere |