Få mere at vide
Ebro Electronic™ Termoelement overfladeprober
Temperaturområde (metrisk):
-50 °C til +500 °C
-50 °C til 200 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | RoHS-direktiv 2011/65/EU |
| Diameter (metrisk) sonde | 15 mm |
| Dimensioner (L x B x H) | 115 x 54 x 22 mm |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (applikation) | Overfladeprober til generelle formål. Overfladetemperaturmåling af motorer, turbiner, pumper, støbeforme, varmerør, varmeplader, sprøjtestøbning, varmekedler, forbrændingsovne mm. |
| Højde (metrisk) | 30 mm |
| Længde (metrisk) | 300 mm |
| Længde (metrisk) sonde | 30 mm |
| Materiale | Metal |
| Model- | TPN 360 |
| Vis mere |