Få mere at vide
Oakton™ Digi-Sense™ FEP-isoleret sonde
Artikelnummer. 11775288 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-200 °C til +204 °C
-257 °C til +399 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk) Pakningsstørrelse
11775288 -257 °C til +399 °C Hver
11771349 -200 °C til +204 °C Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11775288 Leverandør Oakton™ Leverandørnr. 0850096
Forventet forsendelse: 26-01-2027
Brugte disse prober til langvarig nedsænkning i semikaustiske miljøer. Cole-Parmer™ Digi-Sense™ FEP-isoleret sonde Due har fleksibilitet sammen med den forseglede spids og kan bruges i barske miljøer eller nedsænket i væske. Fantastisk til almindelig daglig brug.
Alle prober med isoleret ledning inkluderer lige isoleret kabel uden håndtag og funktion ANSI farvekodede ministik: type J - sort, type K - gul og type T - blå. Lavet af 24AWG-kabel for en hurtig responstid sammen med evnen anvendt på svært tilgængelige steder
  • Isoleret med FEP-Sealed Junction
  • Hver sonde er hermetisk forseglet og testet til 25psi
  • Kan bruges til applikationer, der kræver et isoleret kryds.
  • Svartid: 0,75 sekunder eller mere
  • Brugerdefinerede designs eller ændringer af dette produkt er tilgængelige efter anmodning
  • Isoleret wire sonde enkelt wire FEP med FEP over kappe
  • Hver sonde er hermetisk forseglet og testet til 25psi
  • Let at rengøre til flere anvendelser i forskellige applikationer
  • Type“ T” anbefales til lav temperatur brug
  • Udsæt ikke type J-eksponerede krydssonder for fugt, da de vil ruste
Tekniske data
Produkttype Termoelement sonde
Maks. Temperatur (metrisk) 399 °C
Min. Temperatur (metrisk) -257 °C
Temperaturområde (metrisk) -257 °C til +399 °C