Beskrivelse
Alle prober med isoleret ledning inkluderer lige isoleret kabel uden håndtag og funktion ANSI farvekodede ministik: type J - sort, type K - gul og type T - blå. Lavet af 24AWG-kabel for en hurtig responstid sammen med evnen anvendt på svært tilgængelige steder
- Isoleret med FEP-Sealed Junction
- Hver sonde er hermetisk forseglet og testet til 25psi
- Kan bruges til applikationer, der kræver et isoleret kryds.
- Svartid: 0,75 sekunder eller mere
- Brugerdefinerede designs eller ændringer af dette produkt er tilgængelige efter anmodning
- Isoleret wire sonde enkelt wire FEP med FEP over kappe
- Hver sonde er hermetisk forseglet og testet til 25psi
- Let at rengøre til flere anvendelser i forskellige applikationer
- Type“ T” anbefales til lav temperatur brug
- Udsæt ikke type J-eksponerede krydssonder for fugt, da de vil ruste
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Termoelement sonde |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 204 °C |
| Min. Temperatur (metrisk) | -200 °C |
| Temperaturområde (metrisk) | -200 °C til +204 °C |