Få mere at vide
Cowie Technology™ Termoelement sonde
Artikelnummer. 15598964 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
Krop: 600 mm, hylster: 600 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
15598964 Krop: 600 mm, hylster: 600 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 15598964
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    593.00 DKK
    498.77 DKK / Pakke med 1
    Spare 94.23 DKK
    15% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
COWIE TECHNOLOGY™ Termoelementsonden er fuldt indkapslet i ren PTFE.
  • Alle komponenter er fuldt indkapslet i ren PTFE.
  • Den rustfri stålkerne giver stivhed, men kan bøjes.
  • Med push-on ferrule.
  • Type K termoelement.
  • PTFE-isoleret kabel med PFA-overkappe.
  • Kabel smeltet til kroppen.
  • 1m ledning. Ekstra kabel efter behov.
  • Svartid: 50 %, 6-14 sek.
Tekniske data
Materiale PTFE, PFA, rustfrit stål
Temperaturområde (metrisk). Kortvarig: -180 °C til +300 °C, Kontinuerlig: 0 C °til 300 °C
Type Type K termoelement
Diameter (metrisk) krop 9 mm
Længde (metrisk) Krop: 600 mm, hylster: 600 mm