Få mere at vide
Cole-Parmer™ Digi-Sense™ Isoleret-wire termoelement
Artikelnummer. 11706624 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Længde (engelsk):
120 tommer. (sonde)
60 tommer. (sonde)
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (engelsk) Pakningsstørrelse
11706624 60 tommer. (sonde) Pakke med 6
11841280 120 tommer. (sonde) Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11706624 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0850585
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Brug disse sonder til en række forskellige højtemperaturapplikationer. Cole-Parmer™ Digi-Sense™ Termoelementprober med isoleret ledning inkluderer lige isoleret kabel uden håndtag og funktion ANSI farvekodede ministik: type J - sort, type K - gul og type T - blå.
  • Fleksibel Kapton-isoleret wire er ideel til kontrol af madtemperaturer
  • Fleksibel glasfiberisoleret ledning til højtemperaturmålinger
  • Brugerdefinerede designs eller ændringer af dette produkt er tilgængelige efter anmodning
  • Eksponerede krydssonder anbefales ikke til brug med vandige opløsninger
  • Udsæt ikke type J-eksponerede krydssonder for fugt, da de vil ruste
Tekniske data
Type Termoelement sonde
Til brug med (applikation) Ideel til kontrol af madtemperaturer
Isolering Kapton
Længde (engelsk) 60 tommer. (sonde)