Få mere at vide
Testo™ Termoelement
Artikelnummer. 10110651
Svartid:
5 sek.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10110651
Brand: Testo™ 0602 0644
Kun null tilbage
Tekniske data
Inkluderer Termoelement, 1,5 dia. x 800 mm L sondeskaft, glasfiber,– 50 til °400 C Måleområde, 5 sek. Reaktionstid, fleksibel, med TC-adapter
Certificeringer/compliance EN 60584-2
Materiale Glasfiber
Svartid 5 sek.