Få mere at vide
Thermo Scientific™ ThermoChill III Recirkulerende kølere
Artikelnummer. 15562541 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Kølekapacitet:
Op til 1900 watt
Flowhastighed:
4,5 l/min.
7,6 l/min.
9,4 l/min.
Kommunikation:
Ingen
RS232
Pumpetype:
MDC1 (Mag Drev centrifugalpumpe)
PD1 (positiv fortrængningspumpe)
PD2 (positiv fortrængningspumpe)
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kølekapacitet Flowhastighed Kommunikation Pumpetype unitSize
15562541 Op til 1900 watt 7,6 l/min. RS232 MDC1 (Mag Drev centrifugalpumpe) Hver
15361657 Op til 1900 watt 4,5 l/min. Ingen PD1 (positiv fortrængningspumpe) Hver
15371657 Op til 1900 watt 4,5 l/min. RS232 PD1 (positiv fortrængningspumpe) Hver
15381657 Op til 1900 watt 9,4 l/min. Ingen PD2 (positiv fortrængningspumpe) Hver
15391657 Op til 1900 watt 9,4 l/min. RS232 PD2 (positiv fortrængningspumpe) Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15562541 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 198224120000
Pålidelig væsketemperaturkontrol med kølekapacitet op til 2000w/6830 BTU.
Pålidelig væsketemperaturkontrol med kølekapacitet op til 2000w/6830 BTU. Thermo Scientific™ ThermoChill Recirkulerende kølere er en kompakt serie af kølerecirkulatorer med kølekapaciteter fra 600 til 2000 watt. Innovativt design med minimerede VVS-forbindelser og en integreret væskesi med fuld flow maksimerer produktets pålidelighed. Med enkelhed i design og betjening er den ThermoChill platformen vil give mange års pålidelig væsketemperaturkontrol for at opfylde alle dine konventionelle applikationskrav.
  • Tilgængelig påfyldningsport for nem påfyldning
  • Trykmåler placeret på kontrolpanelet for nem visning
  • Intuitiv digital controller
  • Controllerens indikatorlamper lyser, når indstillinger justeres, eller når høj/lav temp alarmer aktiveres
  • Aftagelig fuld-lav si sikrer ren recirkulerende væske
  • Låsehjul til nem manøvrering af enheden
  • RS232 eller RS485 digital kommunikation valgfri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt ThermoChill III LR, 230V/50HZ, MDCI RS232
Certificeringer/compliance CE-mærket/UL-listet
Kommunikation RS232
Kølekapacitet Op til 1900 watt
Flowhastighed 7,6 l/min.
Pumpetype MDC1 (Mag Drev centrifugalpumpe)
Temperaturområde -10 °C til +30 °C
Model- ThermoChill III LR
Kølemiddel R134A
Temperatur (setpunkt) -10 °C til +30 °C
Temperaturstabilitet ±0,1 °C
Elektriske krav 230 V/50 Hz
Spænding 230 V
Tilslutningstype RS232