Få mere at vide
Thermo Scientific™ ThermoChill II Recirkulerende kølere
Artikelnummer. p-4527557 Shop alle Thermo Scientific produkter
Kølekapacitet:
Op til 900 watt
Flowhastighed:
4,5 l/min.
7,6 l/min.
9,4 l/min.
Kommunikation:
Ingen
RS232
Pumpetype:
MDC1 (Mag Drev centrifugalpumpe)
PD1 (positiv fortrængningspumpe)
PD2 (positiv fortrængningspumpe)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15311657
Brand: Thermo Scientific™ 197221010000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vælg disse recirkulerende kølere til pålidelig væsketemperaturkontrol med kølekapacitet op til 1000W/3415 BTU.
Pålidelig væsketemperaturkontrol med kølekapacitet op til 1000W/3415 BTU. Thermo Scientific™ ThermoChill II Recirkulerende kølere er en kompakt serie af kølerecirkulatorer med kølekapaciteter fra 600 til 2000 watt. Innovative designfunktioner såsom minimale VVS-forbindelser og en integreret væskesi med fuld flow maksimerer produktets pålidelighed. Med enkelhed i design og betjening er den ThermoChill platformen vil give mange års pålidelig væsketemperaturkontrol for at opfylde alle dine konventionelle applikationskrav.
Funktioner:
  • Tilgængelig påfyldningsport for nem påfyldning
  • Trykmåler placeret på kontrolpanelet for nem visning
  • Intuitiv digital controller
  • Controllerens indikatorlamper lyser, når indstillinger justeres, eller når høj/lav temp alarmer aktiveres
  • Aftagelig fuld-lav si sikrer ren recirkulerende væske
  • Låsehjul til nem manøvrering af enheden
  • RS232 eller RS485 digital kommunikation valgfri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE-mærket/UL-listet
Kommunikation Ingen
Kølekapacitet Op til 900 watt
Flowhastighed 4,5 l/min.
Pumpetype PD1 (positiv fortrængningspumpe)
Model- ThermoChill II LR
Kølemiddel R134A
Temperatur (setpunkt) -10 °C til +30 °C
Temperaturstabilitet ±0,1 °C
Elektriske krav 230 V/50 Hz
Spænding 230 V
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode: Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser, der er angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet og i 1 år derefter. Ansvarsfraskrivelse til intern brugsbegrænsning for forskning: Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring.