Få mere at vide
Thermo Scientific™ ThermoChill II Recirkulerende kølere
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Pålidelig væsketemperaturkontrol med kølekapacitet op til 1000W/3415 BTU. Thermo Scientific™ ThermoChill II Recirkulerende kølere er en kompakt serie af kølerecirkulatorer med kølekapaciteter fra 600 til 2000 watt. Innovative designfunktioner såsom minimale VVS-forbindelser og en integreret væskesi med fuld flow maksimerer produktets pålidelighed. Med enkelhed i design og betjening er den ThermoChill platformen vil give mange års pålidelig væsketemperaturkontrol for at opfylde alle dine konventionelle applikationskrav.
- Tilgængelig påfyldningsport for nem påfyldning
- Trykmåler placeret på kontrolpanelet for nem visning
- Intuitiv digital controller
- Controllerens indikatorlamper lyser, når indstillinger justeres, eller når høj/lav temp alarmer aktiveres
- Aftagelig fuld-lav si sikrer ren recirkulerende væske
- Låsehjul til nem manøvrering af enheden
- RS232 eller RS485 digital kommunikation valgfri
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE-mærket/UL-listet |
| Kommunikation | RS232 |
| Kølekapacitet | Op til 900 watt |
| Flowhastighed | 7,6 l/min. |
| Pumpetype | MDC1 (Mag Drev centrifugalpumpe) |
| Model- | ThermoChill II LR |
| Kølemiddel | R134A |
| Temperatur (setpunkt) | -10 °C til +30 °C |
| Temperaturstabilitet | ±0,1 °C |
| Elektriske krav | 230 V/50 Hz |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode: Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser, der er angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet og i 1 år derefter. Ansvarsfraskrivelse til intern brugsbegrænsning for forskning: Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring.