Få mere at vide
Thermo Scientific™ ThermoChill I Recirkulerende kølere
Artikelnummer. 15985171 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Kølekapacitet:
Op til 600 watt
Kommunikation:
Ingen
RS-232
Pumpetype:
MDC1 (Mag Drev centrifugalpumpe)
PD1 (positiv fortrængningspumpe)
Elektriske krav:
230 V/50 Hz
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kølekapacitet Kommunikation Pumpetype Elektriske krav Pakningsstørrelse
15985171 Op til 600 watt Ingen MDC1 (Mag Drev centrifugalpumpe) 230 V/50 Hz -
15391647 Op til 600 watt Ingen PD1 (positiv fortrængningspumpe) 230 V/50 Hz Hver
15301657 Op til 600 watt RS-232 PD1 (positiv fortrængningspumpe) 230 V/50 Hz Hver
15532541 Op til 600 watt RS-232 MDC1 (Mag Drev centrifugalpumpe) 230 V/50 Hz Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15985171 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 196224010000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27970.00 DKK
    26486.41 DKK / Pakke med 1
    Spare 1483.59 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-01-2027
Oplev pålidelig væsketemperaturkontrol med kølekapacitet op til 700W/2391 BTU. ThermoChill I innovative designfunktioner maksimerer produktets pålidelighed.
Oplev pålidelig væsketemperaturkontrol med kølekapacitet op til 700W/2391 BTU ved brug Thermo Scientific™ ThermoChill I Recirkulerende kølere. De ThermoChill serien af kølere er en kompakt serie af kølerecirkulatorer med kølekapaciteter fra 600 til 2000 watt. Innovative designfunktioner såsom minimale VVS-forbindelser og en integreret væskesi med fuld flow maksimerer produktets pålidelighed.
  • Tilgængelig påfyldningsport for nem påfyldning
  • Trykmåler placeret på kontrolpanelet for nem visning
  • Intuitiv digital controller
  • Controllerens indikatorlamper lyser, når indstillinger justeres, eller når høj/lav temp alarmer aktiveres
  • Aftagelig fuld-lav si sikrer ren recirkulerende væske
  • Låsehjul til nem manøvrering af enheden
  • Dimensioner: 23,8x 14,0x 23,0 tommer. (60,5x 35,6x 58,4 cm)
  • RS232 eller RS485 digital kommunikation valgfri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE-mærket/UL-listet
Kommunikation Ingen
Kølekapacitet Op til 600 watt
Flowhastighed 7,6 l/min.
Pumpetype MDC1 (Mag Drev centrifugalpumpe)
Temperaturområde -10 °C til +30 °C
Model- ThermoChill I LR
Kølemiddel R134A
Temperatur (setpunkt) -10 °C til +30 °C
Temperaturstabilitet ±0,1 °C
Elektriske krav 230 V/50 Hz
Spænding 230 V