Få mere at vide
Thermo Scientific™ ThermoChill I Recirkulerende kølere
Shop alle Thermo Scientific produkter
Kølekapacitet:
Op til 600 watt
Kommunikation:
Ingen
RS-232
Pumpetype:
MDC1 (Mag Drev centrifugalpumpe)
PD1 (positiv fortrængningspumpe)
Elektriske krav:
230 V/50 Hz
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Oplev pålidelig væsketemperaturkontrol med kølekapacitet op til 700W/2391 BTU ved brug Thermo Scientific™ ThermoChill I Recirkulerende kølere. De ThermoChill serien af kølere er en kompakt serie af kølerecirkulatorer med kølekapaciteter fra 600 til 2000 watt. Innovative designfunktioner såsom minimale VVS-forbindelser og en integreret væskesi med fuld flow maksimerer produktets pålidelighed.
- Tilgængelig påfyldningsport for nem påfyldning
- Trykmåler placeret på kontrolpanelet for nem visning
- Intuitiv digital controller
- Controllerens indikatorlamper lyser, når indstillinger justeres, eller når høj/lav temp alarmer aktiveres
- Aftagelig fuld-lav si sikrer ren recirkulerende væske
- Låsehjul til nem manøvrering af enheden
- Dimensioner: 23,8x 14,0x 23,0 tommer. (60,5x 35,6x 58,4 cm)
- RS232 eller RS485 digital kommunikation valgfri
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE-mærket/UL-listet |
| Kommunikation | RS-232 |
| Kølekapacitet | Op til 600 watt |
| Flowhastighed | 7,6 l/min. |
| Pumpetype | MDC1 (Mag Drev centrifugalpumpe) |
| Temperaturområde | -10 °C til +30 °C |
| Model- | ThermoChill I LR |
| Kølemiddel | R134A |
| Temperatur (setpunkt) | -10 °C til +30 °C |
| Temperaturstabilitet | ±0,1 °C |
| Vis mere |