Få mere at vide
Thermo Scientific™ ThermoChill I Recirkulerende kølere
Artikelnummer. 15391647 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Kølekapacitet:
Op til 600 watt
Kommunikation:
Ingen
RS-232
Pumpetype:
MDC1 (Mag Drev centrifugalpumpe)
PD1 (positiv fortrængningspumpe)
Elektriske krav:
230 V/50 Hz
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kølekapacitet Kommunikation Pumpetype Elektriske krav unitSize
15391647 Op til 600 watt Ingen PD1 (positiv fortrængningspumpe) 230 V/50 Hz Hver
15301657 Op til 600 watt RS-232 PD1 (positiv fortrængningspumpe) 230 V/50 Hz Hver
15985171 Op til 600 watt Ingen MDC1 (Mag Drev centrifugalpumpe) 230 V/50 Hz -
15532541 Op til 600 watt RS-232 MDC1 (Mag Drev centrifugalpumpe) 230 V/50 Hz Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15391647 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 196221010000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29155.00 DKK
    27605.55 DKK / Pakke med 1
    Spare 1549.45 DKK
    5% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Oplev pålidelig væsketemperaturkontrol med kølekapacitet op til 700W/2391 BTU. ThermoChill I innovative designfunktioner maksimerer produktets pålidelighed.
Oplev pålidelig væsketemperaturkontrol med kølekapacitet op til 700W/2391 BTU ved brug Thermo Scientific™ ThermoChill I Recirkulerende kølere. De ThermoChill serien af kølere er en kompakt serie af kølerecirkulatorer med kølekapaciteter fra 600 til 2000 watt. Innovative designfunktioner såsom minimale VVS-forbindelser og en integreret væskesi med fuld flow maksimerer produktets pålidelighed.
  • Tilgængelig påfyldningsport for nem påfyldning
  • Trykmåler placeret på kontrolpanelet for nem visning
  • Intuitiv digital controller
  • Controllerens indikatorlamper lyser, når indstillinger justeres, eller når høj/lav temp alarmer aktiveres
  • Aftagelig fuld-lav si sikrer ren recirkulerende væske
  • Låsehjul til nem manøvrering af enheden
  • Dimensioner: 23,8x 14,0x 23,0 tommer. (60,5x 35,6x 58,4 cm)
  • RS232 eller RS485 digital kommunikation valgfri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE-mærket/UL-listet
Kommunikation Ingen
Kølekapacitet Op til 600 watt
Flowhastighed 4,5 l/min.
Pumpetype PD1 (positiv fortrængningspumpe)
Temperaturområde -10 °C til +30 °C
Model- ThermoChill I LR
Kølemiddel R134A
Temperatur (setpunkt) -10 °C til +30 °C
Temperaturstabilitet ±0,1 °C
Elektriske krav 230 V/50 Hz
Spænding 230 V