Få mere at vide
Eppendorf™ Thermoblock Adapter Plate
Shop alle Eppendorf produkter
Til brug med (udstyr):
MTP'er 96 x 0,2 ml PCR-reagensglas
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Tubes are easily accessible
- 96 x 0.2mL PCR tubes and PCR plates 96
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | MTP'er 96 x 0,2 ml PCR-reagensglas |
| Holder | 0.2ml Tubes |
| Antal steder | 96 |
| Temperaturområde (metrisk) | -99°C |
| Type | Adapter Plate |
| Højde (metrisk) | 120 mm |
| Spænding | 100/240 V |
| Frekvens | 50/60 Hz |