Få mere at vide
Eppendorf™ Termoblok til 24 Cryo Tubes
Beskrivelse
- Optimeret blokdesign understøtter optimal temperaturoverførsel i din prøve for at modtage fremragende resultater
- Eppendorf SmartBlock-specifik kalibrering med integreret sensorteknologi maksimerer temperaturnøjagtighed og homogenitet
- Hver SmartBlock inspiceres individuelt i produktionen for temperaturnøjagtighed og leveres inklusive serienummerspecifikt certifikat til dokumentationsformål
- Isolerede termoblokke for ergonomisk betjening - du brænder ikke fingrene (PhysioCare Concept )
- Automatisk blokgenkendelse for sikker håndtering
- Eppendorf QuickRelease™ teknologi muliggør hurtig og enkel blokudveksling - intet behov for værktøj
- Begrænset til ThermoMixer C og ThermoStat C
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Eppendorf ThermoMixer™ C og Eppendorf ThermoStat™ C |
| Til brug med (applikation) | 24 kryorør |
| Prøvevolumen (metrisk) | 1,5 til 2 ml |
| Hastighed | 2000 rpm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 12,5 mm |