Få mere at vide
Thermo Scientific™ Thermo Series overførselsbeholdere til flydende nitrogen
Artikelnummer. p-4530725 Shop alle Thermo Scientific produkter
Kapacitet (metrisk):
5 l
10 l
20 l
32 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10480394
Brand: Thermo Scientific™ TY509X1
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opbevar og dispenser små mængder flydende nitrogen med vores økonomiske og holdbare overførselsbeholdere til flydende nitrogen.
Opbevar og dispenser små mængder flydende nitrogen med vores økonomiske og holdbare Thermo Scientific™ Thermo-serien overførselsbeholdere til flydende nitrogen. Thermo-serien omfatter seks modeller med kapaciteter fra 5 til 32 L. Et komplet udvalg af tilbehør til håndtering og dispensering samt transportvogne er også tilgængelige.
Funktioner:
  • Designet til at overføre flydende nitrogen til andre kryokar
  • Let aluminium sikrer lave statiske fordampningshastigheder
  • Valgfri udtagningsanordning, 12mL dykker og tilbehørsvogn på hjul
  • Kompakte Thermo 5 og 10 har et praktisk håndtag i spandstil til hældning og til brug i anvendelser, hvor der kun er brug for små mængder flydende nitrogen
  • Thermo 10, 20 og 30 kan udstyres med selvtryksudtagstilbehør for nemt at dispensere LN2 uden at hælde
Bemærk:
De angivne statiske fordampningshastigheder er baseret på ny beholderydelse uden lågåbninger og uden produktbelastning. Den faktiske arbejdsydelse kan variere med individuelle anvendelser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type LN2 overførselsbeholder
Kapacitet (metrisk) 5 l
Højde (engelsk) Udvendig 18,2 tommer
Højde (metrisk) Udvendig 46.2 cm
Diameter (engelsk) 8,8 tommer
Diameter (engelsk) Indvendig hals 2,2 tommer
Diameter (metrisk) 22.4 cm
Diameter (metrisk) Indvendig hals 5.6 cm
Forsendelsesvægt (engelsk) 12 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 5.4 kg
Vægt (engelsk) 8 lb.
Vægt (metrisk) 3.6 kg