Få mere at vide
Thermo Scientific™ Thermo Series overførselsbeholdere til flydende nitrogen
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Opbevar og dispenser små mængder flydende nitrogen med vores økonomiske og holdbare Thermo Scientific™ Thermo-serien overførselsbeholdere til flydende nitrogen. Thermo-serien omfatter seks modeller med kapaciteter fra 5 til 32 L. Et komplet udvalg af tilbehør til håndtering og dispensering samt transportvogne er også tilgængelige.
Funktioner:
- Designet til at overføre flydende nitrogen til andre kryokar
- Let aluminium sikrer lave statiske fordampningshastigheder
- Valgfri udtagningsanordning, 12mL dykker og tilbehørsvogn på hjul
- Kompakte Thermo 5 og 10 har et praktisk håndtag i spandstil til hældning og til brug i anvendelser, hvor der kun er brug for små mængder flydende nitrogen
- Thermo 10, 20 og 30 kan udstyres med selvtryksudtagstilbehør for nemt at dispensere LN2 uden at hælde
Bemærk:
De angivne statiske fordampningshastigheder er baseret på ny beholderydelse uden lågåbninger og uden produktbelastning. Den faktiske arbejdsydelse kan variere med individuelle anvendelser.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | LN2 overførselsbeholder |
| Kapacitet (engelsk) | 1,13 kubikfod |
| Kapacitet (metrisk) | 32 l |
| Højde (engelsk) Udvendig | 24,1 tommer |
| Højde (metrisk) Udvendig | 61.2 cm |
| Diameter (engelsk) | 17 tommer |
| Diameter (engelsk) Indvendig hals | 2,5 tommer |
| Diameter (metrisk) | 43.2 cm |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 6.4 cm |
| Forsendelsesvægt (engelsk) | 30 lb. |
| Vis mere |