Få mere at vide
Thermo Scientific™ Thermo Series overførselsbeholdere til flydende nitrogen
Artikelnummer. 10318543 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 l
10 l
20 l
32 l
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10318543 10 l Hver
10480394 5 l Hver
10398293 20 l Hver
11587304 32 l Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10318543 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. TY509X2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12210.00 DKK
    11564.49 DKK / Pakke med 1
    Spare 645.51 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-01-2027
Opbevar og dispenser små mængder flydende nitrogen med vores økonomiske og holdbare overførselsbeholdere til flydende nitrogen.
Opbevar og dispenser små mængder flydende nitrogen med vores økonomiske og holdbare Thermo Scientific™ Thermo-serien overførselsbeholdere til flydende nitrogen. Thermo-serien omfatter seks modeller med kapaciteter fra 5 til 32 L. Et komplet udvalg af tilbehør til håndtering og dispensering samt transportvogne er også tilgængelige.
Funktioner:
  • Designet til at overføre flydende nitrogen til andre kryokar
  • Let aluminium sikrer lave statiske fordampningshastigheder
  • Valgfri udtagningsanordning, 12 mL dykker og tilbehørsvogn på hjul
  • Kompakte Thermo 5 og 10 har et praktisk håndtag i spandstil til hældning og til brug i anvendelser, hvor der kun er brug for små mængder flydende nitrogen
  • Thermo 10, 20 og 30 kan udstyres med selvtryksudtagstilbehør for nemt at dispensere LN2 uden at hælde
Bemærk:
De angivne statiske fordampningshastigheder er baseret på ny beholderydelse uden lågåbninger og uden produktbelastning. Den faktiske arbejdsydelse kan variere med individuelle anvendelser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type LN2 overførselsbeholder
Kapacitet (metrisk) 10 l
Højde (engelsk) Udvendig 21,5 tommer
Højde (metrisk) Udvendig 54.6 cm
Diameter (engelsk) 10,3 tommer
Diameter (engelsk) Indvendig hals 2,2 tommer
Diameter (metrisk) 26.2 cm
Diameter (metrisk) Indvendig hals 5.6 cm
Forsendelsesvægt (engelsk) 14 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 6.4 kg
Vægt (engelsk) 13 lb.
Vægt (metrisk) 5.9 kg