Få mere at vide
Unity Lab Services™ Thermo Scientific™ Vandrensningsvalideringsservice for Thermo Scientific™ Barnstead Stillehavet TII
Artikelnummer. 15586199
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Thermo Scientific Water Purification
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
15586199 Thermo Scientific Water Purification Hver
1 options
Artikelnummer. 15586199 Leverandør Unity Lab Services™ Leverandørnr. IOQPCKE50133915
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Forbliv kompatibel med vores brancheeksklusive, gratis genkvalificeringsgaranti, der følger med hver Thermo Scientific Vandrensningsvalideringsservice for Thermo Scientific Barnstead Stillehavet TII
IQ
  • Verificerer, at udstyret, manualerne, forsyninger og andet tilbehør ankom ubeskadiget som specificeret i salgsordren. Verificerer, at udstyret er samlet og installeret, og at alle indledende diagnostiske test er blevet udført. Eventuelle unormale hændelser observeret under montering og installation er blevet dokumenteret.
  • Nytte, anlæg og miljø Verificerer, at installationsstedet tilfredsstillende opfylder producentspecificerede miljøkrav.
OQ
  • Systemkomponentoplysninger Der er registreret detaljerede konfigurationsoplysninger for hver systemkomponent.
  • OQ-grænser: Optag en liste over producentens anbefalede grænser for at sikre, at systemet fungerer som forventet.
  • Udstyrs operationelle test og resultater: Test vigtige udstyrsfunktioner for at verificere, at udstyret fungerer som tilsigtet af producenten og krævet af brugeren. Dette er en gruppe af udvalgte vigtige udstyrsparametre til test i henhold til den påtænkte brug af udstyret.
Nøgletest: Flowjustering, vandtryk, resistivitet, strømsvigt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific Water Purification
Produkttype IQ/OQ Service
Servicetilbud Industry-Exclusive, No-Charge Requalification Guarantee. Unity Lab Services is the only OEM service provider to offer a guarantee and promise to requalify instruments and equipment at no charge if a key component fails while under the original factory warranty or a qualifying instrument service plan.
Beliggenhed Contact your local sales representative for a list of standard and extended coverage areas.
Inkluderer Rejs til større storbyområder. Inkluderer ikke installation. Instrumentet skal installeres, tændes og indstilles temperaturpunkt i 24 timer før service på stedet