Få mere at vide
Thermo Scientific™ Thermo Scientific™ Urglas
Artikelnummer. 17145321
Skift visning
Materiale:
Glas
Artikelnummer. Materiale
17145321 Glas
1 options
Artikelnummer. 17145321 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. WATCH GLASS
Forventet forsendelse: 09-03-2027
Thermo Scientific™ Urglas bruges som bægerdæksel og bruges til vejning, krystallisering og tørring i laboratoriet.
Thermo Scientific™ Urglas bruges som bægerdæksel samt til vejning, krystallisering og tørring i laboratoriet.
  • WATCH GLASS 2 PR. SÆT
  • 200 SÆT /CS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt WATCH GLASS 2 PR. SÆT, 200 SÆT/CS
Materiale Glas
Type Urglas
Til brug med (applikation) Brugt som bægerdæksler