Få mere at vide
Thermo Scientific™ VersiPlate PCR Strip rørplade, 96-brønds, lav profil
Artikelnummer. 15284453
Skift visning
Mængde:
25 plader
Pakningsstørrelse:
1 pakke
Artikelnummer. Mængde unitSize
15284453 25 plader 1 pakke
1 options
Artikelnummer. 15284453 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. AB1800
Tidsbegrænsede tilbud på udvalgte basisprodukter inden for molekylærbiologi
Brug rabatkode 27945
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fleksible 96-brønds plader af lavprofilstripsrør til brug i PCR- og qPCR-applikationer.
Thermo Scientific VersiPlates er unikke, hvor hver strimmel på otte rør er forbundet med hinanden og danner den velkendte 12 x 8 eller 96-brønd ANSI format. De små rivepunkter mellem strimler gør det muligt at adskille en enkelt strimmel eller så mange, som det kræves for det enkelte eksperiment.
De Thermo Scientific VersiPlates er unikke, hvor hver strimmel på otte rør er forbundet med hinanden og danner den velkendte 12 x 8 eller 96-brønd ANSI format. De små rivepunkter mellem strimler gør det muligt at adskille en enkelt strimmel eller så mange, som det kræves for det enkelte eksperiment.
Højdepunkter
  • Nemmere prøvehåndtering, da flere strimler af prøver kan håndteres samtidigt
  • Reduceret spild af forbrugsstoffer, da kun det nødvendige antal strimler skal fjernes, mens resten opbevares til næste eksperiment
  • Kan bruges i instrumenter med eller uden VersiFrame.
  • Den genanvendelige polycarbonatramme kan tjene som et nyttigt stativ til en VersiPlate eller et hvilket som helst antal lavprofilstripsrør og letter prøveindlæsning i termocykler
  • Lavprofilformatet af VersiPlate har et lavere dødvolumen, hvilket reducerer prøvefordampningen
  • Fås i hvid som forbedrer signalrefleksion, reducerer variation og øger følsomheden af qPCR-analyser
  • Maksimal fyldevolumen på 0,2 ml
  • Kan bruges med alle Thermo Scientific VersiCap™ Måtter, hættestrimler, klæbemiddel og varmeforseglinger
Applikationer
  • PCR
  • qPCR/Real-Time PCR
Certificeringer
Certificeret fri for humant DNA, RNaser og DNaser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Ingen stregkode
Certificeringer/compliance Certificeret RNase/DNase-fri
Emballage 25 plade
Produktlinje VersiPlate
Farve Klar
Produkttype PCR mikroplade
Til brug med (udstyr) Realtids PCR-systemer eller termiske cyklere
Materiale Polycarbonat
Volumen (metrisk) Nå 0.2 mL
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 0.2 mL
Mængde 25 plader
Reaktionshastighed Lav profil