Få mere at vide
Thermo Scientific™ VersiPlate PCR Strip Tube Plade, 96-brønds, lav profil, hvid
Beskrivelse
Thermo Scientific VersiPlates er unikke, hvor hver strimmel på otte rør er forbundet med hinanden og danner den velkendte 12 x 8 eller 96-brønd ANSI format. De små rivepunkter mellem strimler gør det muligt at adskille en enkelt strimmel eller så mange, som det kræves for det enkelte eksperiment.
De Thermo Scientific VersiPlates er unikke, hvor hver strimmel på otte rør er forbundet med hinanden og danner den velkendte 12 x 8 eller 96-brønd ANSI format. De små rivepunkter mellem strimler gør det muligt at adskille en enkelt strimmel eller så mange, som det kræves for det enkelte eksperiment.
Højdepunkter
- Nemmere prøvehåndtering, da flere strimler af prøver kan håndteres samtidigt
- Reduceret spild af forbrugsstoffer, da kun det nødvendige antal strimler skal fjernes, mens resten opbevares til næste eksperiment
- Kan bruges i instrumenter med eller uden VersiFrame.
- Den genanvendelige polycarbonatramme kan tjene som et nyttigt stativ til en VersiPlate eller et hvilket som helst antal lavprofilstripsrør og letter prøveindlæsning i termocykler
- Lavprofilformatet af VersiPlate har et lavere dødvolumen, hvilket reducerer prøvefordampningen
- Fås i hvid som forbedrer signalrefleksion, reducerer variation og øger følsomheden af qPCR-analyser
- Maksimal fyldevolumen på 0,2 ml
- Kan bruges med alle Thermo Scientific VersiCap™ Måtter, hættestrimler, klæbemiddel og varmeforseglinger
- PCR
- qPCR/Real-Time PCR
Certificeringer
Certificeret fri for humant DNA, RNaser og DNaser
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Ingen stregkode |
| Certificeringer/compliance | Certificeret RNase/DNase-fri |
| Emballage | 25 plade |
| Produktlinje | VersiPlate |
| Farve | Hvid |
| Produkttype | PCR mikroplade |
| Til brug med (udstyr) | Realtids PCR-systemer eller termiske cyklere |
| Materiale | Polycarbonat |
| Volumen (metrisk) Nå | 0.2 mL |
| Antal Wells | 96 |
| Vis mere |