Få mere at vide
Thermo Scientific™ VersiCap Mat, 96-brønds, flade hættestrips
Artikelnummer. p-4711145 Shop alle Thermo Scientific produkter
nr. pr. sag:
25
100
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 100
Artikelnummer. 15366621
Brand: Thermo Scientific™ AB1815
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fleksible måtter af flade, hvælvede hættestrimler til PCR eller ultraklare hættestrimler til qPCR-applikationer til brug med Thermo Scientific 96-brønds PCR plader og striprør.
Thermo Scientific VersiCap Måtter er unikke, hvor hver strimmel på otte hætter er forbundet med hinanden og danner den velkendte 12 x 8 eller 96-brønd ANSI format. De små rivepunkter mellem strimler gør det muligt at adskille en enkelt strimmel eller så mange, som det kræves for det enkelte eksperiment.
De Thermo Scientific VersiCap Måtter er unikke, hvor hver strimmel på otte hætter er forbundet med hinanden og danner den velkendte 12 x 8 eller 96-brønd ANSI format. De små afrivningspunkter mellem strimler gør det muligt at adskille en enkelt strimmel eller så mange, som det er nødvendigt for det enkelte eksperiment.
Højdepunkter
  • Der kan påføres flere hættestrimler på samme tid ved forsegling af qPCR-plader, hvilket reducerer opsætningstiden
  • Fjern behovet for at skære klæbende tætninger op
  • Velegnet til brug med alle Thermo Scientific 96-brønds PCR-plader samt standard- og lavprofilstripsrør
Applikationer
  • PCR
  • qPCR/Real-Time PCR
Autoklaverbar modstand: Succesfuldt testet
DMSO (100%) modstand: Succesfuldt
testet ethanolresistens: Succesfuldt
testet gammabestrålingsmodstand: Succesfuldt testet
farligt: Ingen
isopropanol modstand: Vellykket
testet langtidsopbevaring: Vellykket testet
PCR (inklusive vandbad): Vellykket testet
afskrælbar: Succesfuldt testet
Pierceable: Ikke anbefalet
qPCR: Ultra Clear hætter: Succesfuldt testet
kuppelformede eller flade hætter: Ikke anbefalet
genlukkelig: Vellykket
testet tætningstemperaturområde: −20 °C til +°120 C
Holdbarhed: 60
måneders leveringstilstand: Omgivende
opbevaringstilstand: Omgivende
UV-bestrålingsmodstand: Testet med succes
  • PCR
  • qPCR/Real-Time PCR
Certificeringer
Certificeret fri for humant DNA, RNaser og DNaser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Materiale Polypropylen
Antal Wells 96
nr. pr. sag 25
Mængde 25 måtter
Format Strimler af 8 Flade Kasketter
Produkttype PCR Plade Cap Strip
Produktlinje VersiPlate
Certificeret RNase/DNase-fri Ja
Temperaturområde (metrisk) -20 °C til +120 °C
Pladekompatibilitet 96-brøndsplade