Få mere at vide
Thermo Scientific™ Ultrafast UFC-1 Phase GC Columns
Artikelnummer. 11531004 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
10 m
Filmtykkelse:
0.4 μm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) Filmtykkelse Pakningsstørrelse
11531004 10 m 0.4 μm Hver
1 options
Artikelnummer. 11531004 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. UFMC00502010006
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Short, narrow-bore columns for use with the Thermo Scientific TRACE GC Ultra Chromatograph
  • Reduces analytical run time for increased throughput
  • Long column lifetime
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Længde (metrisk) 10 m
Produktlinje Ultrafast
Filmtykkelse 0.4 μm