Få mere at vide
Unity Lab Services™ Thermo Scientific™ Valideringsservice for ultra-lav temperatur frysere med temperaturkort
Artikelnummer. 16444984
Skift visning
Til brug med (udstyr):
ThermoScientific ULT Freezers
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
16444984 ThermoScientific ULT Freezers
1 options
Artikelnummer. 16444984 Leverandør Unity Lab Services™ Leverandørnr. IOPQPCKE89003810
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Forbliv kompatibel med vores brancheeksklusive, gratis genkvalificeringsgaranti, der følger med hver Thermo Scientific Ultra-lav temperatur frysere modeller: Thermo Scientific TSX-serien (efter 2018), Forma 89000-serien, HeraFreeze HLE, Revco RLE, Thermo Scientific TLE
IQ
  • Verificerer, at udstyret, manualerne, forsyninger og andet tilbehør ankom ubeskadiget som specificeret i salgsordren. Verificerer, at udstyret er samlet og installeret, og at alle indledende diagnostiske test er blevet udført. Eventuelle unormale hændelser observeret under montering og installation er blevet dokumenteret.
  • Nytte, anlæg og miljø Verificerer, at installationsstedet tilfredsstillende opfylder producentspecificerede miljøkrav.
OQ
  • Systemkomponentoplysninger Der er registreret detaljerede konfigurationsoplysninger for hver systemkomponent.
  • OQ-grænser: Optag en liste over producentens anbefalede grænser for at sikre, at systemet fungerer som forventet.
  • Udstyrs operationelle test og resultater: Test vigtige udstyrsfunktioner for at verificere, at udstyret fungerer som tilsigtet af producenten og krævet af brugeren. Dette er en gruppe af udvalgte vigtige udstyrsparametre til test i henhold til den påtænkte brug af udstyret. - Nøgletest: Dør på klem, strømsvigt, temperaturalarmer
Temp kort
  • Temperaturkortlægningstest og resultater: Test vigtige udstyrsegenskaber for at sikre, at udstyret fungerer i overensstemmelse med den tilsigtede brug af systemet.
Multi-Point Temperature Mapping i en 24 timers periode med 1 minuts dataintervaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) ThermoScientific ULT Freezers
Produkttype IQ/OQ/PQ Service
Beliggenhed Contact your local sales representative for a list of standard and extended coverage areas.
Inkluderer Rejs til større storbyområder. Inkluderer ikke installation. Instrumentet skal installeres, tændes og indstilles temperaturpunkt i 24 timer før service på stedet