Få mere at vide
Unity Lab Services™ Thermo Scientific™ Valideringsservice for ultra-lav temperatur frysere med temperaturkort
Artikelnummer. 15641539
Skift visning
Til brug med (udstyr):
ThermoScientific ULT Freezers
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
15641539 ThermoScientific ULT Freezers
1 options
Artikelnummer. 15641539 Leverandør Unity Lab Services™ Leverandørnr. IOPQPCKE50133189
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-01-2027
Forbliv kompatibel med vores brancheeksklusive, gratis genkvalificeringsgaranti, der følger med hver Thermo Scientific ULT frysere Valideringsservice med temperaturkort for ULT frysere modeller: Forma 88000-serien, HeraFreeze HFUT, Thermo Scientific TSU , Revco UxF, Thermo Scientific TSX (før 2018)
IQ
  • Verificerer, at udstyret, manualerne, forsyninger og andet tilbehør ankom ubeskadiget som specificeret i salgsordren. Verificerer, at udstyret er samlet og installeret, og at alle indledende diagnostiske test er blevet udført. Eventuelle unormale hændelser observeret under montering og installation er blevet dokumenteret.
  • Nytte, anlæg og miljø Verificerer, at installationsstedet tilfredsstillende opfylder producentspecificerede miljøkrav.
OQ
  • Systemkomponentoplysninger Der er registreret detaljerede konfigurationsoplysninger for hver systemkomponent.
  • OQ-grænser: Optag en liste over producentens anbefalede grænser for at sikre, at systemet fungerer som forventet.
  • Udstyrs operationelle test og resultater: Test vigtige udstyrsfunktioner for at verificere, at udstyret fungerer som tilsigtet af producenten og krævet af brugeren. Dette er en gruppe af udvalgte vigtige udstyrsparametre til test i henhold til den påtænkte brug af udstyret. - Nøgletest: Dør på klem, strømsvigt, temperaturalarmer
Temp kort
  • Temperaturkortlægningstest og resultater: Test vigtige udstyrsegenskaber for at sikre, at udstyret fungerer i overensstemmelse med den tilsigtede brug af systemet.
Multi-Point Temperature Mapping i en 24 timers periode med 1 minuts dataintervaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) ThermoScientific ULT Freezers
Oversigt Validering (IQ/OQ) inkluderer en standardiseret protokolprocedure, IQ: Bekræft installations- og miljøforhold, OQ: Bekræft drift i henhold til designspecifikation, udfør tom kammertemperaturkortlægning, åben dør og test af strømtab. Temperaturkortlægning: 24 timers multipunktskortlægning.
Produkttype IQ/OQ/PQ Service
Beliggenhed Kontakt din lokale salgsrepræsentant for at få en liste over standard- og udvidede dækningsområder.
Inkluderer Rejs til større storbyområder. Inkluderer ikke installation. Instrumentet skal installeres, tændes og indstilles temperaturpunkt i 24 timer før service på stedet