Få mere at vide
Unity Lab Services™ Thermo Scientific™ Valideringsservice for frysere med ultralav temperatur
Artikelnummer. 15671599
Skift visning
Servicetilbud:
IQ/OQ-validering
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Servicetilbud Pakningsstørrelse
15671599 IQ/OQ-validering Hver
1 options
Artikelnummer. 15671599 Leverandør Unity Lab Services™ Leverandørnr. IOQPCKE89003810
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forbliv kompatibel med vores brancheeksklusive, gratis genkvalificeringsgaranti, der følger med hver frysere med ultralav temperatur: Thermo Scientific TSX-serien (efter 2018), Forma 89000-serien, HeraFreeze HLE, Revco RLE, Thermo Scientific TLE
IQ
  • Udpakning, montering og installation Verificerer, at udstyret, manualerne, forsyningerne og alt andet tilbehør ankom ubeskadiget som specificeret i salgsordren. Verificerer, at udstyret er samlet og installeret, og at alle indledende diagnostiske test er blevet udført. Eventuelle unormale hændelser observeret under montering og installation er blevet dokumenteret.
  • Nytte, anlæg og miljø Verificerer, at installationsstedet tilfredsstillende opfylder producentspecificerede miljøkrav.
OQ System Component Information Detaljerede konfigurationsoplysninger for hver systemkomponent er blevet registreret.
  • OQ-grænser: Optag en liste over producentens anbefalede grænser for at sikre, at systemet fungerer som forventet.
  • Udstyrs operationelle test og resultater: Test vigtige udstyrsfunktioner for at verificere, at udstyret fungerer som tilsigtet af producenten og krævet af brugeren. Dette er en gruppe af udvalgte vigtige udstyrsparametre til test i henhold til den påtænkte brug af udstyret.
- Nøgletest: Dør på klem, strømsvigt, temperaturalarmer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific ULT Freezers: TSX-serien (efter 2018), Forma 89000-serien, HeraFreeze HLE, Revco RLE, TLE
Oversigt Validering (IQ/OQ) inkluderer en standardiseret protokolprocedure, IQ: Verificér installations- og miljøforhold, OQ: Verificér drift efter designspecifikation.
Servicetilbud IQ/OQ-validering
Beliggenhed Kontakt din lokale salgsrepræsentant for at få en liste over standard- og udvidede dækningsområder.
Inkluderer Rejs til større storbyområder. Inkluderer ikke installation. Instrumentet skal installeres, tændes og indstilles til temperaturpunktet i 24 timer før service på stedet