Få mere at vide
Unity Lab Services™ Thermo Scientific™ Valideringsservice for frysere med ultralav temperatur
Artikelnummer. 15576199
Skift visning
Til brug med (udstyr):
ThermoScientific ULT Freezers
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
15576199 ThermoScientific ULT Freezers
1 options
Artikelnummer. 15576199 Leverandør Unity Lab Services™ Leverandørnr. IOQPCKE50133188
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Forbliv kompatibel med vores brancheeksklusive, gratis genkvalificeringsgaranti, der følger med hver Thermo Scientific ULT-fryservalideringsservice for modeller med ultralav temperatur: Forma 88000-serien, HeraFreeze HFUT, Thermo Scientific TSU , Revco UxF, Thermo Scientific TSX (før 2018)
IQ
  • Udpakning, montering og installation Verificerer, at udstyret, manualerne, forsyningerne og alt andet tilbehør ankom ubeskadiget som specificeret i salgsordren. Verificerer, at udstyret er samlet og installeret, og at alle indledende diagnostiske test er blevet udført. Eventuelle unormale hændelser observeret under montering og installation er blevet dokumenteret.
  • Nytte, anlæg og miljø Verificerer, at installationsstedet tilfredsstillende opfylder producentspecificerede miljøkrav.
OQ System Component Information Detaljerede konfigurationsoplysninger for hver systemkomponent er blevet registreret.
  • OQ-grænser: Optag en liste over producentens anbefalede grænser for at sikre, at systemet fungerer som forventet.
  • Udstyrs operationelle test og resultater: Test vigtige udstyrsfunktioner for at verificere, at udstyret fungerer som tilsigtet af producenten og krævet af brugeren. Dette er en gruppe af udvalgte vigtige udstyrsparametre til test i henhold til den påtænkte brug af udstyret.
- Nøgletest: Dør på klem, strømsvigt, temperaturalarmer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) ThermoScientific ULT Freezers
Produkttype IQ/OQ Service
Beliggenhed Contact your local sales representative for a list of standard and extended coverage areas.
Inkluderer Travel to major metropolitan areas. Does not include Installation. Instrument must be installed, powered-up and set temperature point for 24 hours before on-site service