Få mere at vide
Unity Lab Services™ Thermo Scientific™ Valideringsdokumentation for frysere med ultralav temperatur
Beskrivelse
IQ/OQ-dokumentation, der understøtter regulatoriske krav og industristandarder for instrumentoverholdelse. Vores dokumenter holdes ajour ved at gennemføre årlige gennemgange. Vi arbejder direkte med vores produkteksperter for at have den mest opdaterede dokumentation tilgængelig.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | ThermoScientific Ultra-lav temperatur frysere inklusive Forma 900-serien, HeraFreeze HFUB &HFC, Thermo Scientific TSC og TSE, Revco ExF, Revco CxF, Thermo Scientific ULT10140 og ULT7150 |
| Oversigt | Kun dokumentation for følgende, tjenester ikke inkluderet: Validering (IQ/OQ) inkluderer en standardiseret protokolprocedure, IQ: Bekræft installations- og miljøforhold, OQ: Bekræft drift i henhold til designspecifikation, åben dør og test af strømtab. |
| Produkttype | IQ/OQ Documentation |
| Beliggenhed | Kontakt din lokale salgsrepræsentant for at få en liste over standard- og udvidede dækningsområder. |
| Inkluderer | IQ/OQ dokumentation |