Få mere at vide
Unity Lab Services™ Thermo Scientific™ Ultra-lav temperatur fryser valideringsservice
Artikelnummer. 15671589
Artikelnummer. 15671589 Leverandør Unity Lab Services™ Leverandørnr. IOQPCKE89003481
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Forbliv kompatibel med vores brancheeksklusive, gratis genkvalificeringsgaranti, der følger med hver Thermo Scientific Ultra-Low Temperature Freezer Validation Service for Forma 900-serien, HeraFreeze HFUB og HFC , Thermo Scientific TSC og TSE, Revco ExF, Revco CxF, Thermo Scientific ULT10140, ULT7150
IQ
  • Udpakning, montering og installation Verificerer, at udstyret, manualerne, forsyningerne og alt andet tilbehør ankom ubeskadiget som specificeret i salgsordren. Verificerer, at udstyret er samlet og installeret, og at alle indledende diagnostiske test er blevet udført. Eventuelle unormale hændelser observeret under montering og installation er blevet dokumenteret.
  • Nytte, anlæg og miljø Verificerer, at installationsstedet tilfredsstillende opfylder producentspecificerede miljøkrav.
OQ
  • Systemkomponentoplysninger Der er registreret detaljerede konfigurationsoplysninger for hver systemkomponent.
  • OQ-grænser: Optag en liste over producentens anbefalede grænser for at sikre, at systemet fungerer som forventet.
  • Udstyrs operationelle test og resultater: Test vigtige udstyrsfunktioner for at verificere, at udstyret fungerer som tilsigtet af producenten og krævet af brugeren. Dette er en gruppe af udvalgte vigtige udstyrsparametre til test i henhold til den påtænkte brug af udstyret.
Nøgletest: Dør på klem, strømsvigt, temperaturalarmer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) ThermoScientific Ultra-lav temperatur frysere inklusive Forma 900-serien, HeraFreeze HFUB og HFC, Thermo Scientific TSC og TSE, Revco ExF, Revco CxF, Thermo Scientific ULT10140 og ULT7150
Oversigt Validering (IQ/OQ) inkluderer en standardiseret protokolprocedure, IQ: Bekræft installations- og miljøforhold, OQ: Bekræft drift i henhold til designspecifikation, åben dør og test af strømtab.
Servicetilbud Brancheeksklusiv, gratis genkvalificeringsgaranti. Unity Lab Services er den eneste OEM-serviceudbyder, der tilbyder en garanti og lover at genkvalificere instrumenter og udstyr uden beregning, hvis en nøglekomponent svigter, mens den er under den originale fabriksgaranti eller en kvalificerende instrumentserviceplan.
Beliggenhed Kontakt din lokale salgsrepræsentant for at få en liste over standard- og udvidede dækningsområder.
Inkluderer Rejs til større storbyområder. Inkluderer ikke installation. Instrumentet skal installeres, tændes og indstilles til temperaturpunktet i 24 timer før service på stedet