Få mere at vide
Epredia™ Ultra-engangs mikrotomblade
Artikelnummer. 12191830 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Profil:
Høj
Low (Lav)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Profil Pakningsstørrelse
12191830 Low (Lav) Pakke med 50
12101840 Høj Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12191830 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. 3053835
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Epredia™ ultramikrotomblade tilbyder høj konsistens, imponerende holdbarhed, pålidelighed og præcis ydeevne.
  • Høj- og lavprofil universalklinger kan bruges med enhver mikrotom eller kryostat på markedet
  • Unik vinkelprofil, der letter hurtigere bånd
  • Øget levetid: Producerer en kant, der er dobbelt så stærk som traditionelle klinger
  • Pålidelig konsistens: Ny proprietær proces sikrer en holdbar og ensartet belægning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Profil Low (Lav)
Til brug med (udstyr) Mikrotomer, Kryostater
Engangs Engangsbrug
Skærevinkel 34°