Få mere at vide
Thermo Scientific™ TX-750 runde skovladaptere
Artikelnummer. 11791268 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen:
50 ml koniske eller kantede rør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. Volumen Pakningsstørrelse
11791268 50 ml koniske eller kantede rør Pakke med 4
1 options
Artikelnummer. 11791268 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75003824
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6535.00 DKK
    5976.23 DKK / Pakke med 4
    Spare 558.77 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 15-12-2026
For forbedret funktionalitet af TX-750 Rotor
For forbedret funktionalitet af TX-750 Rotor vil disse adaptere holde rundbundede og koniske rør og flasker, mikrorør og blodopsamlingsrør.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Rørtype Konisk, Skørtet
Volumen 50 ml koniske eller kantede rør
Maks. Rør diameter 30 mm
Maks. Rørlængde 120 mm
Til brug med (udstyr) TX-750 Rotor
Fartøjer pr. adapter 20 x 50 mL