Få mere at vide
Thermo Scientific™ TX-400 rotoradaptere
Artikelnummer. 11701278 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Til brug med (udstyr):
Til brug med TX-400 Swinging Bucket Rotor
Packungsgröße:
Pakke med 4
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Product Code. 11701278
Brand: Thermo Scientific™ 75003825
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til brug med TX-400 Swinging Bucket Rotor
Adapterne gør det muligt for rotoren at acceptere flasker op til 250 ml og rør til 100 ml.
  • Maksimal adapterkapacitet: 4 x 250 ml (4 x 400 ml med 400 ml polypropylen bio-flasker)
  • Maksimal adapter OD x L: 62 x 125 mm (80 x 125 mm med 400 ml bio-flasker)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type Rotor adapter
Volumen 4.5/6 mL
Maks. Rør diameter 13 mm
Maks. Rørlængde 110 mm
Til brug med (udstyr) Til brug med TX-400 Swinging Bucket Rotor
Rørstørrelse 4.5/6 mL