Få mere at vide
Thermo Scientific™ pMCS minP-Tluc16 Vector for Luciferase Assays
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
De Thermo Scientific pMCS Tluc16 vektorer er multiple cloning site (MCS) vektorer designet til at acceptere en promotorsekvens til undersøgelse af genregulering ved anvendelse af den intracellulære TurboLuc ™16 (Tluc16) luciferase reporter.
- Intracellulært Tluc16 luciferasegen, optimeret til høj ekspression i pattedyrsystemer
- Flere kloningssteder giver alsidighed til overførsel af regulatoriske elementer fra en vektor til en anden
- Syntetisk polyA-terminator og Transcriptional Pause Site (TPS) inkluderet opstrøms for MCS for at minimere ikke-specifik transskriptionel gennemlæsning
- Dual-destabilization (DD) teknologi reducerer akkumulering af Tluc16 luciferase mRNA og protein i celler, hvilket forbedrer analysens reaktionsevne
- Optimeret minimal kerne promotor (minP) og 5' UTR-region for effektiv ekspression af Tluc16 luciferase
- Hygromycinresistensgen til anvendelse som selektionsmarkør til at generere stabile pattedyrcellelinjer
- Forberedt pNF-κ B- og pCRE Tluc16-DD-vektorer er designet til at overvåge aktiveringen af κNF B-protein og cAMP-bindende protein (CREB) i pattedyrsceller
- Forberedt pEF1α sorten inkluderer en modificeret version af den forlængede faktor 1α (EF1α ) promotor for konstitutiv Tluc16-luciferaseekspression i pattedyrceller
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Transcriptional Reporter Vector |
| Kloningsmetode | Restriktionsenzym/MCS |
| Leveringstype | Transfektion |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C). |
| Reporter Gene | TurboLuc ™16 Luciferase |
| Produktlinje | Pierce |
| Til brug med (applikation) | Reporter Assays |
| Promotor | minP |