Få mere at vide
Thermo Scientific™ pMCS minP-Tluc16 Hygro Vector for Luciferase Assays
Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
10μ g
Pakningsstørrelse:
10µg
Beskrivelse
De Thermo Scientific pMCS Tluc16 vektorer er multiple cloning site (MCS) vektorer designet til at acceptere en promotorsekvens til undersøgelse af genregulering ved anvendelse af den intracellulære TurboLuc ™16 (Tluc16) luciferase reporter.
- Intracellulært Tluc16 luciferasegen, optimeret til høj ekspression i pattedyrsystemer
- Flere kloningssteder giver alsidighed til overførsel af regulatoriske elementer fra en vektor til en anden
- Syntetisk polyA-terminator og Transcriptional Pause Site (TPS) inkluderet opstrøms for MCS for at minimere ikke-specifik transskriptionel gennemlæsning
- Dual-destabilization (DD) teknologi reducerer akkumulering af Tluc16 luciferase mRNA og protein i celler, hvilket forbedrer analysens reaktionsevne
- Optimeret minimal kerne promotor (minP) og 5' UTR-region for effektiv ekspression af Tluc16 luciferase
- Hygromycinresistensgen til anvendelse som selektionsmarkør til at generere stabile pattedyrcellelinjer
- Forberedt pNF-κ B- og pCRE Tluc16-DD-vektorer er designet til at overvåge aktiveringen af κNF B-protein og cAMP-bindende protein (CREB) i pattedyrsceller
- Forberedt pEF1α sorten inkluderer en modificeret version af den forlængede faktor 1α (EF1α ) promotor for konstitutiv Tluc16-luciferaseekspression i pattedyrceller
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Hygro Vector |
| Kloningsmetode | Restriktionsenzym⁄ MCS |
| Leveringstype | Transfektion |
| Mængde | 10μ g |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C). |
| Reporter Gene | TurboLuc ™16 Luciferase |
| Udvælgelsesagent (eukaryot) | Hygromycin |
| Til brug med (applikation) | Reporter Assays |
| Promotor | minP |