Få mere at vide
Thermo Scientific™ pMCS Tluc16-DD-vektor til Luciferase-assays
Artikelnummer. 15322637 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10μ g
Pakningsstørrelse:
10µg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15322637 10μ g 10µg
1 options
Artikelnummer. 15322637 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 88231
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-10-2026
Indsæt promotorsekvenser for gener af interesse i Thermo Scientific™ Tluc16-vektorer til at måle genregulering ved hjælp af intracellulære TurboLuc™ 16 (Tluc16) luciferasereporter i luciferaseassays.
De Thermo Scientific pMCS Tluc16 vektorer er multiple cloning site (MCS) vektorer designet til at acceptere en promotorsekvens til undersøgelse af genregulering ved anvendelse af den intracellulære TurboLuc ™16 (Tluc16) luciferase reporter.
  • Intracellulært Tluc16 luciferasegen, optimeret til høj ekspression i pattedyrsystemer
  • Flere kloningssteder giver alsidighed til overførsel af regulatoriske elementer fra en vektor til en anden
  • Syntetisk polyA-terminator og Transcriptional Pause Site (TPS) inkluderet opstrøms for MCS for at minimere ikke-specifik transskriptionel gennemlæsning
  • Dual-destabilization (DD) teknologi reducerer akkumulering af Tluc16 luciferase mRNA og protein i celler, hvilket forbedrer analysens reaktionsevne
  • Optimeret minimal kerne promotor (minP) og 5' UTR-region for effektiv ekspression af Tluc16 luciferase
  • Hygromycinresistensgen til anvendelse som selektionsmarkør til at generere stabile pattedyrcellelinjer
  • Forberedt pNF-κ B- og pCRE Tluc16-DD-vektorer er designet til at overvåge aktiveringen af κNF B-protein og cAMP-bindende protein (CREB) i pattedyrsceller
  • Forberedt pEF1α sorten inkluderer en modificeret version af den forlængede faktor 1α (EF1α ) promotor for konstitutiv Tluc16-luciferaseekspression i pattedyrceller
Tluc16 luciferase er en 16 kDa, ny, intracellulær luciferase afledt af den marine copedod Metridia luciferase-familien. Vildtype-luciferasen er blevet modificeret for at reducere dens størrelse, øge dens lysstyrke og muliggøre dens intracellulære ekspression. En syntetisk polyA-terminator og et Transcriptional Pause Site (TPS) er inkluderet opstrøms for MCS for at minimere uspecifik transkriptionel gennemlæsning. Tluc16 luciferaseaktiviteten kan måles ved hjælp af Thermo Scientific TurboLuc™ One-Step Glow Assay Kit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Transcriptional Reporter Vector
Kloningsmetode Restriktionsenzym⁄ MCS
Leveringstype Transfektion
Mængde 10μ g
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C).
Reporter Gene TurboLuc ™16 Luciferase
Til brug med (applikation) Reporter Assays