Få mere at vide
Thermo Scientific™ TSX-seriens højtydende laboratoriekøleskabe
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-6960052 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Kapacitet (engelsk):
11,5 kubikfod
23 kubikfod
29,2 kubikfod
45,8 kubikfod
51,1 kubikfod
Dør stil:
Dobbelt glas
Dobbelt massiv
Fast stof
Glas
Skydeglas
Stiktype:
CEE 7/7
NEMA 6-15
Elektriske krav:
208-230 V, 50 Hz
208-230 V, 50/60 Hz
208-230 V, 60 Hz
Pakningsstørrelse:
Hver
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (engelsk) Dør stil Stiktype Elektriske krav Pakningsstørrelse
15993610 45,8 kubikfod Skydeglas CEE 7/7 208-230 V, 50 Hz Hver
15913620 51,1 kubikfod Dobbelt glas CEE 7/7 208-230 V, 50 Hz Hver
17269009 51,1 kubikfod Dobbelt massiv NEMA 6-15 208-230 V, 60 Hz -
15933620 51,1 kubikfod Dobbelt massiv CEE 7/7 208-230 V, 50 Hz Hver
16317181 11,5 kubikfod Glas CEE 7/7 208-230 V, 50 Hz -
16337181 11,5 kubikfod Fast stof CEE 7/7 208-230 V, 50 Hz -
16397181 29,2 kubikfod Glas CEE 7/7 208-230 V, 50 Hz -
16317191 29,2 kubikfod Fast stof CEE 7/7 208-230 V, 50 Hz Hver
15618416 23 kubikfod Glas CEE 7/7 208-230 V, 50/60 Hz Hver
15638416 23 kubikfod Fast stof CEE 7/7 208-230 V, 50/60 Hz Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 15993610 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. TSX4505GV
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Innovative køleløsninger til sundheds- og forskningsbehov.
Thermo Scientific™ TSX Serie-højtydende laboratoriekøleskabe er designet med funktioner, der understøtter prøvebeskyttelse og bæredygtighedsmål for opbevaring af medier, reagenser, kemoterapi, farmaceutisk og anden medicinsk samt laboratoriekvalitet opbevaring, der kræver 3° til 7 °C. Seriens V-drev-teknologi er designet til at give temperaturensartethed, der løbende tilpasser sig brugermønstre, hvilket giver betydelige energibesparelser uden at gå på kompromis med beskyttelsen.
Med over 450W reserve-kølekapacitet TSX har serien evnen til at beskytte dit produkt mod temperaturudsving som følge af hyppig og langvarig døradgang, store produktmængder og andre aktiviteter, der introducerer lyd til skabet.
TSX Series leverer den ydeevne og kvalitet, du har brug for, ud over den lave lyd, lave energi og enestående brugeroplevelse, du fortjener.
En garanti for prøveintegritet og sikkerhed
  • Designet til sikkert at opbevare medier, reagenser, kemoterapi, farmaceutiske og andre medicinske og laboratoriekvalitetsprodukter, der kræver et temperaturområde på 3 °C til 7 °C
  • Unik V-drev-teknologi er designet til at registrere brugsmønstre såsom døråbninger, når der er behov for en højere kompressorhastighed og perioder med stabilitet, hvor kompressoren kører ved en lavere hastighed, hvilket sparer energi uden at gå på kompromis med beskyttelsen
  • Brugervenlig mikroprocessorstyring med indvendigt lys, indstillingspunktssikkerhed og alarmer
  • Standard dørlåse giver komfort og sikkerhed
Muliggør overholdelse
  • Testet til GMP renrumsklasse A / ISO 5 & 6 (ISO EN 14644-1) med let rengjorte overflader understøtter USP <797 > og <800 > farlig stofblanding og andre renrumsmiljøer
  • Testet og certificeret til at overholde design- og sikkerhedsstandarderne i UL 471, 61010 og CE-direktiv 2011/65/EU og 2015/863
Designet til en ergonomisk og behagelig oplevelse
  • Ergonomisk designet dørhåndtag med et soft-touch-greb
  • Controlleren er vinklet for at forhindre belastning af nakken
  • Praktiske og justerbare epoxybelagte hel- og halvhylder, som er nemme at rengøre
  • Støjsvag med et lydniveau på 52 dBA, så slutbrugere kan arbejde ved siden af køleskabet uden distraktion
  • Indvendig LED-belysning
  • Selvlukkende multirude glas- eller massivdøre med 90° stop for at hjælpe med lagerlastninger
Verificeret bæredygtighed
  • US EPA ENERGY STAR Certificeret med op til 40% lavere energiforbrug end konventionelle kølemiddelmodeller*
  • ACT Miljøpåvirkningsfaktor-mærke Certificeret, der tilbyder tredjepartsverifikation af produktets, dets drifts og dets levetids bæredygtige påvirkning. * *
  • Naturlige R290-kølemidler og vandblæst skum gør TSX serien i overensstemmelse med EU's F-gas-regler, USA. Environmental Protection Agency's Significant New Alternatives Policy (SNAP) og andre globale miljøreguleringer.
  • Fremstillet på et prisvindende anlæg, som ikke sender affald til lossepladserne
Klar til tilslutning og overvågning
  • Thermo Scientific™ DeviceLink™ Connect ready, så du kan få en forbundet oplevelse med din afdeling, så du altid—og hvor som helst— kender sikkerheden af dine prøver og ydeevnen af dit køleskab eller fryser.
  • Kompatibel med trådløse overvågningssystemer og fjernbetjente alarmkontakter, herunder vores Thermo Scientific™ Smart-Vue™ Pro trådløse overvågningssystemer
Gør den til din egen
  • Alternativ dørsvingkonfiguration og dørtyper
  • Ekstra og alternative trådkurve, hylder og skuffer
  • Fritstående eller fabriksinstallerede diagramskrivere
  • Indvendig finish i rustfrit stål
  • E-Lock-adaptersæt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Højtydende køleskab
Kapacitet (engelsk) 45,8 kubikfod
Kapacitet (metrisk) 1297 L
Temperaturområde 3 °C til 7 °C
Temperatur (setpunkt) 3° -7 °C (5 °C)
Kølemiddel R290
Dør stil Skydeglas
Antal døre 2
Hylder 8 tråde
Skabsmateriale Cold-rolled Steel
Udvendig finish Painted Steel
Certificeringer/compliance UL, cUL, CE
Stil Upright
Vise Mikroprocessor
Produktlinje TSX-serien
garanti Garantien varierer fra land til land. Kontakt os for detaljer
Afrimning Automatisk
Overvågningsmuligheder Alarm, optager
Chart Recorder Ekstraudstyr
Smart View-kompatibilitet Smart-Vue-kompatibel
Kompressor V-drive
Mål (D x B x H) Indvendig 28,5 x 52,5 x 58 tommer (72,4 x 133,4 x 147,3 cm)
Mål (L x B x H) Udvendig 36,6 x 56,5 x 78,5 tommer (93,1 x 143,5 x 199,4 cm)
Dybde (engelsk) Eksteriør 36,6 tommer
Dybde (engelsk) Interiør 28,5 tommer
Dybde (metrisk) Eksteriør 93.1 cm
Dybde (metrisk) interiør 72.4 cm
Højde (engelsk) Udvendig 78,5 tommer
Højde (engelsk) Interiør 58 tommer
Højde (metrisk) Udvendig 199.4 cm
Højde (metrisk) interiør 147.3 cm
Bredde (engelsk) Udvendig 56,5 tommer
Bredde (engelsk) Interiør 52,5 tommer
Bredde (metrisk) Udvendig 143.5 cm
Bredde (metrisk) interiør 133.4 cm
Strømstyrke 15 A (CB)
Stiktype CEE 7/7
Spænding 208/230 V
Elektriske krav 208-230 V, 50 Hz
Frekvens 50/60 Hz
Grønne funktioner ENERGY STAR
Forsendelsesvægt (engelsk) 611 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 277 kg
Vis mere Vis mindre
*Data arkiveret. Baseret på sammenligninger mellem TSX-serien og tidligere generationer af Thermo Scientific-modeller.