Få mere at vide
Thermo Scientific™ TSX-seriens højtydende -20°C frysere med manuel afrimning
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-6962001 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Stiktype:
CEE 7/7
UK/Ireland or EU (CEE 7/7)
Elektriske krav:
208-230 V, 50 Hz
Mål (D x B x H) Indvendig:
28.5 x 24 x 58 in.
28.5 x 30.0 x 58.0 in.
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stiktype Elektriske krav Mål (D x B x H) Indvendig unitSize
16337191 UK/Ireland or EU (CEE 7/7) 208-230 V, 50 Hz 28.5 x 30.0 x 58.0 in. Hver
15658416 CEE 7/7 208-230 V, 50 Hz 28.5 x 24 x 58 in. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 16337191 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. TSX3020FV
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Thermo Scientific™ TSX-seriens højtydende -20°C manuelle afrimningsfrysere tilbyder et bæredygtigt valg til klinisk opbevaring og laboratorieopbevaring.
Thermo Scientific™ TSX-seriens højtydende -°20 C manuelle afrimningsfrysere er designet til anvendelser, hvor selv en let intermitterende spoleopvarmning under automatisk afrimning ikke kan tolereres. Designet understøtter prøvebeskyttelse og bæredygtighedsmål for opbevaring af enzymer, reagenser, lægemidler, vacciner, biologiske og andre almindeligt anvendte laboratorie- og kliniske materialer. Seriens V-drev-teknologi er designet til at give temperaturensartethed, der løbende tilpasser sig brugermønstre, hvilket giver betydelige energibesparelser uden at gå på kompromis med beskyttelsen.
TSX-serien leverer den præstation og kvalitet, du har brug for, ud over den svage lyd, lave energi og enestående brugeroplevelse, du fortjener.
  • Støjsvag med et lydniveau på 52 dBA, så slutbrugere kan arbejde ved siden af køleskabet uden distraktion
  • Unik V-drev-teknologi er designet til at registrere brugsmønstre såsom døråbninger, når der er behov for en højere kompressorhastighed og perioder med stabilitet, hvor kompressoren kører ved en lavere hastighed, hvilket sparer energi uden at gå på kompromis med beskyttelsen
  • Op til 50 % mindre energiforbrug end konventionelle kølemiddelmodeller*
  • Naturlige R290-kølemidler, hvilket får TSX-serien til at overholde U.S. Environmental Protection Agency's Significant New Alternatives Policy (SNAP)
  • Fremstillet på et prisvindende anlæg, som ikke sender affald til lossepladserne
  • Temperaturområde på -35°til -15°C, fabriksindstilling ved -20°C
  • Lavere VVS-omkostninger som følge af mindre varmeudledning til miljøet*
  • Brugervenlig mikroprocessorstyring med indstillingspunktssikkerhed og alarmer
  • Kompatibel med trådløse overvågningssystemer og fjernalarmkontakter
  • Standard dørlåse giver komfort og sikkerhed
  • Ergonomisk dørhåndtag
  • Valgfri kortoptagere tilgængelige
  • Garantien varierer fra land til land. Kontakt os for detaljer
*Data arkiveret. Baseret på sammenligninger mellem TSX-serien og tidligere generationer af Thermo Scientific-modeller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type High-Performance Freezer
Kapacitet (engelsk) 29.2 cu. ft.
Kapacitet (metrisk) 827 L
Temperatur (setpunkt) -25°C to -15°C (-20°C)
Dør stil Solid
Antal døre 1
Hylder 4
Certificeringer/compliance UL, cUL, CE
Vise Microprocessor
Produktlinje TSX Series
Afrimning Manual
Model- TSX3020FV
Dimensioner (DxBxH) Udvendig 38.9 x 34.0 x 78.5 in.
Mål (D x B x H) Indvendig 28.5 x 30.0 x 58.0 in.
Dybde (engelsk) Eksteriør 38.9 in.
Dybde (engelsk) Interiør 28.5 in.
Dybde (metrisk) Eksteriør 99.0 cm
Dybde (metrisk) interiør 72.3 cm
Højde (engelsk) Udvendig 78.5 in.
Højde (engelsk) Interiør 58 in.
Højde (metrisk) Udvendig 199.4 cm
Højde (metrisk) interiør 147.3 cm
Bredde (engelsk) Udvendig 34.0 in.
Bredde (engelsk) Interiør 30 in.
Bredde (metrisk) Udvendig 86.4 cm
Bredde (metrisk) interiør 76.2 cm
Overvågningsmuligheder Wireless
Chart Recorder Optional
Smart View-kompatibilitet Smart-Vue Compatible
Strømstyrke 15 A
Stiktype UK/Ireland or EU (CEE 7/7)
Spænding 230 V
Elektriske krav 208-230 V, 50 Hz
Frekvens 50/60 Hz
Grønne funktioner Energy efficient
Kølemiddel R290
Forsendelsesvægt (engelsk) 483 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 219 kg
Vægt (engelsk) 415 lb.
Vægt (metrisk) 188 kg
Rack kapacitet 4
Vis mere Vis mindre
*Data arkiveret. Baseret på sammenligninger mellem TSX-serien og tidligere generationer af Thermo Scientific-modeller.