Få mere at vide
Thermo Scientific™ TSX-seriens højtydende -20°C frysere med manuel afrimning
Shop All Thermo Scientific Products
Description
Thermo Scientific™ TSX-seriens højtydende -°20 C manuelle afrimningsfrysere er designet til anvendelser, hvor selv en let intermitterende spoleopvarmning under automatisk afrimning ikke kan tolereres. Designet understøtter prøvebeskyttelse og bæredygtighedsmål for opbevaring af enzymer, reagenser, lægemidler, vacciner, biologiske og andre almindeligt anvendte laboratorie- og kliniske materialer. Seriens V-drev-teknologi er designet til at give temperaturensartethed, der løbende tilpasser sig brugermønstre, hvilket giver betydelige energibesparelser uden at gå på kompromis med beskyttelsen.
TSX-serien leverer den præstation og kvalitet, du har brug for, ud over den svage lyd, lave energi og enestående brugeroplevelse, du fortjener.
- Støjsvag med et lydniveau på 52 dBA, så slutbrugere kan arbejde ved siden af køleskabet uden distraktion
- Unik V-drev-teknologi er designet til at registrere brugsmønstre såsom døråbninger, når der er behov for en højere kompressorhastighed og perioder med stabilitet, hvor kompressoren kører ved en lavere hastighed, hvilket sparer energi uden at gå på kompromis med beskyttelsen
- Op til 50 % mindre energiforbrug end konventionelle kølemiddelmodeller*
- Naturlige, R290-kølemidler, hvilket gør TSX serien kompatibel med det amerikanske miljøagenturs Essential New Alternatives Policy (SNAP)
- Fremstillet på et prisvindende anlæg, som ikke sender affald til lossepladserne
- Temperaturområde på -35° til -15 °C, fabriksindstilling ved -20 °C
- Lavere VVS-omkostninger som følge af mindre varmeudledning til miljøet
- Brugervenlig mikroprocessorstyring med indstillingspunktssikkerhed og alarmer
- Kompatibel med trådløse overvågningssystemer og fjernalarmkontakter
- Standard dørlåse giver komfort og sikkerhed
- Ergonomisk dørhåndtag
- Valgfri kortoptagere tilgængelige
- Garanti varierer fra land til land, kontakt os for detaljer
Specifications
Specifications
| Type | Højtydende fryser |
| Kapacitet (engelsk) | 23 kubikfod |
| Kapacitet (metrisk) | 650 L |
| Temperaturområde | -25 °C til -15 °C |
| Temperatur (setpunkt) | -25 °C til -15 °C (-20 °C) |
| Dør stil | Fast stof |
| Antal døre | 1 |
| Hylder | 4 |
| Certificeringer/compliance | UL, cUL, CE |
| Stil | kabinet |
| Show More |
*Data arkiveret. Baseret på sammenligninger mellem TSX-serien og tidligere generationer af Thermo Scientific-modeller.