Få mere at vide
Thermo Scientific™ Thermo Scientific TSU Serie Køleskabe under bordet
Artikelnummer. 30286164 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Dør stil:
Fast stof
Glas
Stiktype:
EU
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dør stil Stiktype
30286164 Glas EU
30286162 Fast stof EU
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30286164 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. TSU405GV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28190.00 DKK
    22906.53 DKK / Pakke med 1
    Spare 5283.47 DKK
    18% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Thermo Scientific TSU Serie af underbarde laboratoriekøleskabe tilbyder en attraktiv køleopbevaringsmulighed for en bred vifte af laboratorier. Med et komplet sæt alarmer, hviskestille drift og NSF 456-certificeret ydeevne TSU er serien designet specifikt til laboratorieindstillinger.
  • Fjernalarmens kontakter
  • NSF 456 Certificeret
  • Hvisken-stille operation
  • ENERGYStar-certificeret
  • Grønne kølemidler understøtter globale initiativer til reduktion af drivhusgasudledninger
  • Hi/Lo-temperatur, dør på klem og strømsvigt-alarmer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 4,5 kubikfod
Kapacitet (metrisk) 127 L
Temperaturområde 2 °C til 8 °C
Dør stil Glas
Antal døre 1
Hylder 2 Justerbar
Skabsmateriale Malet stål
Udvendig finish Malet stål
Certificeringer/compliance CE, REACH, RoHS
Stil Under bordet
Hjul Ekstraudstyr
Afrimning Automatisk
Overvågningsmuligheder Alarmer, fjernbetjente alarmkontakter
Kompressor Tvangsluft
Dimensioner (DxBxH) Udvendig 25,6 x 20,5 x 32,7 tommer (650 x 520 x 830 mm)
Mål (D x B x H) Indvendig 20,3 x 17,3 x 22 tommer (516 x 440 x 560 mm)
Stiktype EU
Spænding 230 V
Elektriske krav 230 V, 50 Hz