Få mere at vide
Thermo Scientific™ TSG Series Solid Door Laboratory Køleskabe
Artikelnummer. 17866288 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Kapacitet (engelsk):
12 cu. ft.
23 kubikfod
29,2 kubikfod
51,1 kubikfod
Indre:
Hvid (malet)
Elektriske krav:
230 V/50 Hz
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (engelsk) Indre Elektriske krav
17866288 12 cu. ft. Hvid (malet) 230 V/50 Hz
17826298 23 kubikfod Hvid (malet) 230 V/50 Hz
17806298 29,2 kubikfod Hvid (malet) 230 V/50 Hz
17836298 51,1 kubikfod Hvid (malet) 230 V/50 Hz
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17866288 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. TSG1205SV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41650.00 DKK
    31659.81 DKK / Pakke med 1
    Spare 9990.19 DKK
    23% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
TSG Solid Door Køleskabe tilbyder fremragende ydeevne til opbevaring af prøver, der kræver 2-8 °C, en fremragende 4-års garanti på reservedele og arbejdskraft, og fås i enkelt- og dobbeltdørskonfigurationer. Alle TSG-serie-køleskabe benytter SNAP- og F-Gas-kompatibel kulbrintekøling.
Thermo Scientific TSG Series Solid Door Laboratory Køleskabe tilbyder støjsvag, intuitiv drift med fremragende temperaturydelse og en enestående garanti, der opfylder behovene hos en lang række professionelle brugere, som har brug for ensartet, pålidelig ydeevne uden at ofre brugervenlighed eller bæredygtighed. Alle laboratoriekøleskabe i TSG-serien anvender SNAP- og F-Gas-kompatible carbonhydridkølemidler og er konfigureret til at give fremragende temperaturydeevne og samtidig minimere strømforbruget, alt leveret fra vores nul-affald til losseplads i Asheville, North Carolina .
En garanti for prøveintegritet og sikkerhed
  • Designet til sikkert at opbevare medier, reagenser og andre laboratoriekvalitetsprodukter, der kræver et temperaturområde på 3 °C til 7 °C
  • Brugervenlig mikroprocessorstyring med indvendigt lys, indstillingspunktssikkerhed og alarmer
  • Standard dørlåse giver komfort og sikkerhed
Muliggør overholdelse
  • Testet og certificeret til at overholde design- og sikkerhedsstandarderne i UL 61010 samt CE-direktiv 2011/65/EU og 2015/863
Designet til en ergonomisk og behagelig oplevelse
  • Ergonomisk udformet dørhåndtag
  • Praktiske og justerbare epoxybelagte hel- og halvhylder, som er nemme at rengøre
  • Støjsvag med et lydniveau på 52 dBA, så slutbrugere kan arbejde ved siden af køleskabet uden distraktion
  • Indvendig LED-belysning
  • Selvlukkende massive, multipanelede døre med 90° stop for at hjælpe med lagerbelastning
Verificeret bæredygtighed
  • ACT Miljøpåvirkningsfaktor-mærke Certificeret, der tilbyder tredjepartsverifikation af produktets, dets drifts og dets levetids bæredygtige påvirkning.
  • Naturlige R290-kølemidler og vandblæst skum gør TSX serien i overensstemmelse med EU's F-gas-regler, USA. Environmental Protection Agency's Significant New Alternatives Policy (SNAP) og andre globale miljøreguleringer.
  • Fremstillet på et prisvindende anlæg, som ikke sender affald til lossepladserne
Klar til tilslutning og overvågning
  • Kompatibel med trådløse overvågningssystemer og fjernbetjente alarmkontakter, herunder vores Thermo Scientific™ Smart-Vue™ Pro trådløse overvågningssystemer
Gør den til din egen
  • Ekstra og alternative trådkurve, hylder og skuffer
  • Rustfri stålinteriørfinish tilgængelig
  • E-Lock-adaptersæt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt TSG Series Køleskab til generelle formål
Type General Purpose Refrigerator
Kapacitet (engelsk) 12 cu. ft.
Kapacitet (metrisk) 400 L
Temperaturområde 3 °C til 7 °C
Temperatur (setpunkt) +5 °C
Kølemiddel R290
Dør stil Fast stof
Antal døre 1
Hylder 4 justerbar
Kapacitet (engelsk) hylde 100 lb.
Kapacitet (metrisk) hylde 45 kg
Skabsmateriale Malet stål
Udvendig finish Malet
Indre Hvid (malet)
Certificeringer/compliance CE
Stil Upright
Kontroltype Kapacitiv berøring
Havne 1 bageste adgangsport
garanti 4 års reservedele og arbejdskraft + 1 års kompressor
Overvågningsmuligheder SmartVue Pro, fjernalarmkontakter
Adgangssikkerhed Nøglelås
Kompressor Hermetic
Dimensioner (DxBxH) Udvendig 31,1 x 24,0 x 73,0'' (790 x 619 x 1854 mm)
Mål (D x B x H) Indvendig 21,8 x 20,0 x 52,4'' (554 x 508 x 1331 mm)
Stiktype CEE 7/7
Spænding 208/230 V
Elektriske krav 230 V/50 Hz
Grønne funktioner ENERGI STAR
Forsendelsesvægt (engelsk) 340 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 154 kg