Få mere at vide
Thermo Scientific™ TSG Series Solid Door Laboratory Køleskabe
GREENER_CHOICE
Designet fra bunden til at beskytte dit arbejde. Thermo Scientific TSG Series Solid Door Laboratory Køleskabe tilbyder støjsvag, intuitiv drift med fremragende temperaturydelse, bæredygtigt design og fremstilling og en enestående garanti.
Brand:  Thermo Scientific™ TSG3005SV
44787.75 DKK valid until 2025-09-30
Use promo code "25038" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 17806298
  • 46789.17 DKK / 1 enhed
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Thermo Scientific TSG Series Solid Door Laboratory Køleskabe tilbyder støjsvag, intuitiv drift med fremragende temperaturydelse og en enestående garanti, der opfylder behovene hos en lang række professionelle brugere, som har brug for ensartet, pålidelig ydeevne uden at ofre brugervenlighed eller bæredygtighed. Alle laboratoriekøleskabe i TSG-serien anvender SNAP- og F-Gas-kompatible carbonhydridkølemidler og er konfigureret til at give fremragende temperaturydeevne og samtidig minimere strømforbruget, alt leveret fra vores nul-affald til losseplads i Asheville, North Carolina .
  • Formålsbygget fra bunden til kunder i kliniske og forskningslaboratorier
  • Støjsvag drift, mindre end 53dB
  • ENERGI STAR certificeret
  • Varmefri afrimning
  • Isolerede massive døre
  • Fire 2 tommer hjul, fronthjul er låsbare
  • Selvlukkende dør med 90° stop
  • Kraftig LED indvendig belysning
  • Høj/Lo temperatur, dør på klem og alarmer for strømsvigt
  • 12 timers controller batteri backup
  • Bageste adgangsport
  • Nøglede dørlåse, kompatible med populære E-lås adaptere
  • Fjernalarmens kontakter
  • Tilgængeligt tilbehør såsom kortoptagere, uafhængige temperaturmonitorer, overspændingsdæmpere og mere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Vis mere
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ TSG Series Solid Door Laboratory Køleskabe > TSG Laboratorie Køleskab; Dørmateriale: Solid; Til brug med (applikation): Generelt formål