Få mere at vide
Thermo Scientific™ Thermo Scientific TSG Series Apotek Køleskab
Artikelnummer. 17856298 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Kapacitet (engelsk):
12 cu. ft.
23 kubikfod
29,2 kubikfod
51,1 kubikfod
Certificeringer/compliance:
CE
Elektriske krav:
230 V/50 Hz
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (engelsk) Certificeringer/compliance Elektriske krav
17856298 12 cu. ft. CE 230 V/50 Hz
17856288 23 kubikfod CE 230 V/50 Hz
17816298 29,2 kubikfod CE 230 V/50 Hz
17806308 51,1 kubikfod CE 230 V/50 Hz
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17856298 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. TSG1205PV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51385.00 DKK
    49615.39 DKK / Pakke med 1
    Spare 1769.61 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
På lager
TSG Pharmacy Refrigerators er specialbygget til kliniske og farmaceutiske anvendelser, der kræver 2-8 °C, er NSF 456-certificerede og benytter SNAP- og F-Gas-kompatibel køling. De fås som enkelt- og dobbeltdørskonfigurationer og leveres med 4-års garanti på reservedele og arbejdskraft.
Thermo Scientific TSG Series Pharmacy Refrigerators er specialiserede til kliniske og farmaceutiske applikationer og tilbyder stille, intuitiv drift med fremragende temperaturydelse og en enestående garanti. Valideret NSF 456-kompatibel ydeevne betyder, at TSG-seriens apotekskøleskabe leverer enestående sikkerhed og temperaturstabilitet til vacciner, lægemidler og anden værdifuld last. Alle køleskabe i TSG-serien er bygget med bæredygtighed i tankerne for at minimere strømforbruget uden at ofre ydeevnen på vores nul-affald til losseplads i Asheville, NC.
Designet til prøveintegritet og sikkerhed
  • Designet til sikkert at opbevare medicinske vacciner & , der kræver et temperaturområde på 2 °C til 8 °C
  • Brugervenlig mikroprocessorstyring med indvendigt lys, indstillingspunktssikkerhed og alarmer
  • Standard dørlåse giver komfort og sikkerhed
Muliggør overholdelse
  • Testet og certificeret efter NSF/ANSI 456 Vaccine Storage-standarden og understøtter US CDC, WHO og andre globale retningslinjer og anbefalinger for vaccineopbevaring
  • Testet og certificeret til at overholde design- og sikkerhedsstandarderne i UL 61010 samt CE-direktiv 2011/65/EU og 2015/863
Designet til en ergonomisk og behagelig oplevelse
  • Ergonomisk udformet dørhåndtag
  • Praktiske, fuldt udtrækbare og justerbare kurveskuffer
  • Støjsvag med et lydniveau på 52 dBA, så slutbrugere kan arbejde ved siden af køleskabet uden distraktion
  • Selvlukkende dør med 90° stop for at hjælpe med lagerfyldninger
Verificeret bæredygtighed
  • ACT Miljøpåvirkningsfaktor-mærke Certificeret, der tilbyder tredjepartsverifikation af produktets, dets drifts og dets levetids bæredygtige påvirkning.
  • Naturlige R290-kølemidler og vandblæst skum gør TSX serien i overensstemmelse med EU's F-gas-regler, USA. Miljøbeskyttelsesagenturets’Væsentlige Nye Alternativpolitik (SNAP) og andre globale miljøreguleringer.
  • Fremstillet på et prisvindende anlæg, som ikke sender affald til lossepladserne
Klar til tilslutning og overvågning
  • Kompatibel med trådløse overvågningssystemer og fjernbetjente alarmkontakter, herunder vores Thermo Scientific™ Smart-Vue™ Pro trådløse overvågningssystemer
Gør den til din egen
  • Ekstra og alternative trådkurve, hylder og skuffer
  • E-Lock-adaptersæt
  • 4-20 milliampere sendere og andre fjernalarmmoduler
Service og support
  • Branchens førende 60-måneders kompressorgaranti (varierer fra land til land, kontakt os venligst for detaljer)
  • Inkluderet kalibreringscertifikat til et NIST (National Institute of Standards and Technology, tidligere National Bureau of Standards) sporbart instrument, som inkluderer et model- og serienummercertifikat
  • Valgfrie valideringstestprogrammer omfatter feltbaseret temperaturkortlægning samt Installation Qualification (IQ) og Operation Qualification (OQ) programmer
  • Valgfri fabriksgodkendelsestestresultater inklusive QC-testlogark og QC-temperaturgrafer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt TSG Series Apotek Køleskab
Type General Purpose Refrigerator
Kapacitet (engelsk) 12 cu. ft.
Kapacitet (metrisk) 400 L
Temperaturområde 3 °C til 7 °C
Temperatur (setpunkt) +5 °C
Kølemiddel R290
Dør stil Glas
Antal døre 2
Skuffer Kurveskuffer
Antal skuffer 5
Hylder 4
Kapacitet (metrisk) hylde 27 kg
Skabsmateriale Malet stål
Udvendig finish Malet
Indre Hvid (malet)
Certificeringer/compliance CE
Stil Upright
Kontroltype Kapacitiv berøring
Havne 1 bageste adgangsport
garanti 4 års reservedele og arbejdskraft + 1 års kompressor
Overvågningsmuligheder SmartVue Pro, fjernalarmkontakter
Adgangssikkerhed Nøglelås
Kompressor Hermetic
Dimensioner (DxBxH) Udvendig 30,5 x 24,0 x 73,0'' (775 x 619 x 1854 mm)
Mål (D x B x H) Indvendig 21,8 x 20,0 x 52,4'' (554 x 508 x 1331 mm)
Stiktype CEE 7/7
Spænding 208/230 V
Elektriske krav 230 V/50 Hz
Forsendelsesvægt (engelsk) 388 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 176 kg