Få mere at vide
Thermo Scientific™ Thermo Scientific TSG Series Apotek Køleskab
Shop alle Thermo Scientific produkter
Beskrivelse
Thermo Scientific TSG Series Pharmacy Refrigerators er specialiserede til kliniske og farmaceutiske applikationer og tilbyder stille, intuitiv drift med fremragende temperaturydelse og en enestående garanti. Valideret NSF 456-kompatibel ydeevne betyder, at TSG-seriens apotekskøleskabe leverer enestående sikkerhed og temperaturstabilitet til vacciner, lægemidler og anden værdifuld last. Alle køleskabe i TSG-serien er bygget med bæredygtighed i tankerne for at minimere strømforbruget uden at ofre ydeevnen på vores nul-affald til losseplads i Asheville, NC.
- Specialiseret til kliniske og farmaceutiske applikationer
- Valideret NSF 456 overholdelse
- Uafhængig temperaturvisningssonde
- Støjsvag drift, mindre end 53dB
- ENERGI STAR certificeret
- Varmefri afrimning
- Dobbelt glasdør
- Fire 2 tommer hjul, fronthjul er låsbare
- Selvlukkende dør med 90° stop
- Kraftig LED indvendig belysning
- Høj/Lo temperatur, dør på klem og alarmer for strømsvigt
- 12 timers controller batteri backup
- Bageste adgangsport
- Nøglede dørlåse, kompatible med populære E-lås adaptere
- Fjernalarmens kontakter
- Tilgængeligt tilbehør såsom kortoptagere, uafhængige temperaturmonitorer, overspændingsdæmpere og mere
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | TSG Series Pharmacy Refrigerator |
| Kapacitet (engelsk) | 23 cu. ft. |
| Kapacitet (metrisk) | 650 L |
| Temperaturområde | 3°C to 7°C |
| Temperatur (setpunkt) | +5°C |
| Kølemiddel | R290 |
| Dør stil | Glass |
| Antal døre | 2 |
| Skuffer | Basket Drawers |
| Antal skuffer | 6 |
| Vis mere |