Få mere at vide
Thermo Scientific™ TSG Series Laboratoriekøleskabe med glasdøre
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17896298 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Kapacitet (engelsk):
12 cu. ft.
23 kubikfod
29,2 kubikfod
45,8 kubikfod
51,1 kubikfod
Indre:
Hvid (malet)
Elektriske krav:
230 V/50 Hz
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (engelsk) Indre Elektriske krav
17896298 29,2 kubikfod Hvid (malet) 230 V/50 Hz
17876298 12 cu. ft. Hvid (malet) 230 V/50 Hz
17866298 23 kubikfod Hvid (malet) 230 V/50 Hz
17886298 45,8 kubikfod Hvid (malet) 230 V/50 Hz
17846298 51,1 kubikfod Hvid (malet) 230 V/50 Hz
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17896298 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. TSG3005GV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50305.00 DKK
    48570.85 DKK / 1 enheder
    Spare 1734.15 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-10-2026
TSG glasdørskøleskabe tilbyder bæredygtighed ved 2-8 °C, en fremragende 4-årig reservedels- og arbejdskraftgaranti samt stram temperaturensartethed i enkelt- og dobbeltdørskonfigurationer. Alle TSG-serier benytter SNAP- og F-Gas-kompatibel køling og fremstilles på en nul-affald-til-deponi-facilitet.
Thermo Scientific TSG-seriens glasdørlaboratoriekøleskabe tilbyder støjsvag, intuitiv drift med fremragende temperaturydeevne og en enestående garanti, der opfylder behovene hos en lang række professionelle brugere, som har brug for ensartet, pålidelig ydeevne uden at ofre anvendelighed eller bæredygtighed. Alle laboratoriekøleskabe i TSG-serien anvender SNAP- og F-Gas-kompatible carbonhydridkølemidler og er konfigureret til at give fremragende temperaturydeevne og samtidig minimere strømforbruget, alt leveret fra vores nul-affald til losseplads i Asheville, North Carolina .
Thermo Scientific TSG-seriens glasdørs-laboratoriekøleskabe tilbyder stille, intuitiv betjening med fremragende temperaturydelse og en fremragende garanti, hvilket opfylder behovene hos en bred vifte af professionelle brugere, der ønsker konsekvent og pålidelig ydeevne uden at gå på kompromis med brugervenlighed eller bæredygtighed. Alle TSG-seriens laboratoriekøleskabe benytter SNAP- og F-Gas-kompatible kulbrintekølemidler og er konfigureret til at levere fremragende temperaturydelse samtidig med at strømforbruget minimeres, alt sammen leveret fra vores nulaffalds-deponianlæg i Asheville, Nord Carolina.
En garanti for prøveintegritet og sikkerhed
  • Designet til sikkert at opbevare medier, reagenser og andre laboratoriekvalitetsprodukter, der kræver et temperaturområde på 3 °C til 7 °C
  • Brugervenlig mikroprocessorstyring med indvendigt lys, indstillingspunktssikkerhed og alarmer
  • Standard dørlåse giver komfort og sikkerhed
Muliggør overholdelse
  • Testet og certificeret til at overholde design- og sikkerhedsstandarderne i UL 61010 samt CE-direktiv 2011/65/EU og 2015/863
Designet til en ergonomisk og behagelig oplevelse
  • Ergonomisk udformet dørhåndtag
  • Praktiske og justerbare epoxybelagte hel- og halvhylder, som er nemme at rengøre
  • Støjsvag med et lydniveau på 52 dBA, så slutbrugere kan arbejde ved siden af køleskabet uden distraktion
  • Indvendig LED-belysning
  • Selvlukkende multipanelede glasdøre med 90° stop for at hjælpe med lagerlastninger
Verificeret bæredygtighed
  • ACT Miljøpåvirkningsfaktor-mærke Certificeret, der tilbyder tredjepartsverifikation af produktets, dets drifts og dets levetids bæredygtige påvirkning.
  • Naturlige R290-kølemidler og vandblæst skum gør TSX serien i overensstemmelse med EU's F-gas-regler, USA. Environmental Protection Agency's Significant New Alternatives Policy (SNAP) og andre globale miljøreguleringer.
  • Fremstillet på et prisvindende anlæg, som ikke sender affald til lossepladserne
Klar til tilslutning og overvågning
  • Kompatibel med trådløse overvågningssystemer og fjernbetjente alarmkontakter, herunder vores Thermo Scientific™ Smart-Vue™ Pro trådløse overvågningssystemer
Gør den til din egen
  • Ekstra og alternative trådkurve, hylder og skuffer
  • Rustfri stålinteriørfinish tilgængelig
  • E-Lock-adaptersæt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Oversigt TSG Series Køleskab til generelle formål
Type General Purpose Refrigerator
Kapacitet (engelsk) 29,2 kubikfod
Kapacitet (metrisk) 827 L
Temperaturområde 3 °C til 7 °C
Temperatur (setpunkt) +5 °C
Kølemiddel R290
Dør stil Glas
Antal døre 1
Hylder 4 justerbar
Kapacitet (engelsk) hylde 100 lb.
Kapacitet (metrisk) hylde 45 kg
Skabsmateriale Malet stål
Udvendig finish Malet
Indre Hvid (malet)
Certificeringer/compliance CE
Stil Upright
Kontroltype Kapacitiv berøring
Havne 1 bageste adgangsport
garanti 4 års reservedele og arbejdskraft + 1 års kompressor
Overvågningsmuligheder SmartVue Pro, fjernalarmkontakter
Adgangssikkerhed Nøglelås
Kompressor Hermetic
Dimensioner (DxBxH) Udvendig 37,3 x 34,0 x 78,5'' (947 x 864 x 1994 mm)
Mål (D x B x H) Indvendig 28,5 x 30,0 x 58,0'' (723 x 762 x 1473 mm)
Stiktype CEE 7/7
Spænding 208/230 V
Elektriske krav 230 V/50 Hz
Frekvens 50 Hz
Forsendelsesvægt (engelsk) 458 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 208 kg