Få mere at vide
Thermo Scientific™ TSG Series Laboratoriekøleskabe med glasdøre
Shop alle Thermo Scientific produkter
Beschreibung
Thermo Scientific TSG-seriens glasdørlaboratoriekøleskabe tilbyder støjsvag, intuitiv drift med fremragende temperaturydeevne og en enestående garanti, der opfylder behovene hos en lang række professionelle brugere, som har brug for ensartet, pålidelig ydeevne uden at ofre anvendelighed eller bæredygtighed. Alle laboratoriekøleskabe i TSG-serien anvender SNAP- og F-Gas-kompatible carbonhydridkølemidler og er konfigureret til at give fremragende temperaturydeevne og samtidig minimere strømforbruget, alt leveret fra vores nul-affald til losseplads i Asheville, North Carolina .
En garanti for prøveintegritet og sikkerhed
- Designet til sikkert at opbevare medier, reagenser og andre laboratoriekvalitetsprodukter, der kræver et temperaturområde på 3 °C til 7 °C
- Brugervenlig mikroprocessorstyring med indvendigt lys, indstillingspunktssikkerhed og alarmer
- Standard dørlåse giver komfort og sikkerhed
Muliggør overholdelse
- Testet og certificeret til at overholde design- og sikkerhedsstandarderne i UL 61010 samt CE-direktiv 2011/65/EU og 2015/863
Designet til en ergonomisk og behagelig oplevelse
- Ergonomisk udformet dørhåndtag
- Praktiske og justerbare epoxybelagte hel- og halvhylder, som er nemme at rengøre
- Støjsvag med et lydniveau på 52 dBA, så slutbrugere kan arbejde ved siden af køleskabet uden distraktion
- Indvendig LED-belysning
- Selvlukkende multipanelede glasdøre med 90° stop for at hjælpe med lagerlastninger
Verificeret bæredygtighed
- US EPA ENERGY STAR Certificeret
- ACT Miljøpåvirkningsfaktor-mærke Certificeret, der tilbyder tredjepartsverifikation af produktets, dets drifts og dets levetids bæredygtige påvirkning.
- Naturlige R290-kølemidler og vandblæst skum gør TSX serien i overensstemmelse med EU's F-gas-regler, USA. Environmental Protection Agency's Significant New Alternatives Policy (SNAP) og andre globale miljøreguleringer.
- Fremstillet på et prisvindende anlæg, som ikke sender affald til lossepladserne
Klar til tilslutning og overvågning
- Kompatibel med trådløse overvågningssystemer og fjernbetjente alarmkontakter, herunder vores Thermo Scientific™ Smart-Vue™ Pro trådløse overvågningssystemer
Gør den til din egen
- Ekstra og alternative trådkurve, hylder og skuffer
- Rustfri stålinteriørfinish tilgængelig
- E-Lock-adaptersæt
Spezifikation
Spezifikation
| Oversigt | TSG Series Køleskab til generelle formål |
| Kapacitet (engelsk) | 12 cu. ft. |
| Kapacitet (metrisk) | 400 L |
| Temperaturområde | 3 °C til 7 °C |
| Temperatur (setpunkt) | +5 °C |
| Kølemiddel | R290 |
| Dør stil | Glas |
| Antal døre | 1 |
| Hylder | 4 justerbar |
| Kapacitet (engelsk) hylde | 100 lb. |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.