Få mere at vide
Thermo Scientific™ TSG Series Laboratoriekøleskabe med glasdøre
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17846298 Shop alle Thermo Scientific produkter
Kapacitet (engelsk):
12 cu. ft.
23 cu. ft.
29.2 cu. ft.
45.8 cu. ft.
51.1 cu. ft.
Indre:
White (Painted)
Elektriske krav:
230 V/50 Hz
Artikelnummer. 17846298
Brand: Thermo Scientific™ TSG5005GV
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Designet fra bunden til at beskytte dit arbejde. Thermo Scientific TSG-seriens glasdørlaboratoriekøleskabe tilbyder støjsvag, intuitiv drift med fremragende temperaturydelse, bæredygtigt design og fremstilling og en enestående garanti.
Thermo Scientific TSG-seriens glasdørlaboratoriekøleskabe tilbyder støjsvag, intuitiv drift med fremragende temperaturydeevne og en enestående garanti, der opfylder behovene hos en lang række professionelle brugere, som har brug for ensartet, pålidelig ydeevne uden at ofre anvendelighed eller bæredygtighed. Alle laboratoriekøleskabe i TSG-serien anvender SNAP- og F-Gas-kompatible carbonhydridkølemidler og er konfigureret til at give fremragende temperaturydeevne og samtidig minimere strømforbruget, alt leveret fra vores nul-affald til losseplads i Asheville, North Carolina .
  • Formålsbygget fra bunden til kunder i kliniske og forskningslaboratorier
  • Støjsvag drift, mindre end 53dB
  • ENERGI STAR certificeret
  • Varmefri afrimning
  • Dobbelte glasdøre
  • Fire 2 tommer hjul, fronthjul er låsbare
  • Selvlukkende dør med 90° stop
  • Kraftig LED indvendig belysning
  • Høj/Lo temperatur, dør på klem og alarmer for strømsvigt
  • 12 timers controller batteri backup
  • Bageste adgangsport
  • Nøglede dørlåse, kompatible med populære E-lås adaptere
  • Fjernalarmens kontakter
  • Tilgængeligt tilbehør såsom kortoptagere, uafhængige temperaturmonitorer, overspændingsdæmpere og mere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt TSG Series General Purpose Refrigerator
Kapacitet (engelsk) 51.1 cu. ft.
Kapacitet (metrisk) 1447 L
Temperaturområde 3°C to 7°C
Temperatur (setpunkt) +5°C
Kølemiddel R290
Dør stil Glass
Antal døre 2
Hylder 8 Adjustable
Kapacitet (engelsk) hylde 100 lb.
Kapacitet (metrisk) hylde 45 kg
Skabsmateriale Painted Steel
Udvendig finish Painted
Indre White (Painted)
Certificeringer/compliance CE
Kontroltype Capacitive Touch
Havne 1 Rear Access Port
garanti 4 Years Parts and Labor + 1 Year Compressor
Overvågningsmuligheder SmartVue Pro, Remote Alarm Contacts
Adgangssikkerhed Key Lock
Dimensioner (DxBxH) Udvendig 37.8 x 56.5 x 78.5 in. (960 x 1435 x 1994 mm)
Mål (D x B x H) Indvendig 28.5 x 52.5 x 58.0 in. (724 x 1334 x 1473 mm)
Stiktype CEE 7/7
Elektriske krav 230 V/50 Hz
Frekvens 50 Hz
Forsendelsesvægt (engelsk) 669 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 303 kg