Få mere at vide
Thermo Scientific™ MuA Transposase
Artikelnummer. 10052329 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen:
20 μl
Pakningsstørrelse:
20µL
Artikelnummer. Volumen Pakningsstørrelse
10052329 20 μl 20µL
1 options
Artikelnummer. 10052329 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. F750
Fokus på regenerativ terapi
Brug rabatkode 28027
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-10-2026
Indeholder
MuA Transposase, Entranceposon (M1-CamR), Entranceposon (M1-KanR), 5x reaktionsbuffer for MuA Transposase, kontrolmål DNA, NotI Miniprimer
Transposonbaserede værktøjer til funktionel analyse af proteiner.
Mutationsgenerationen System™ Kit (MGS™ Kit) er designet til hurtig konstruktion af insertionsmutationsbiblioteker for enhver form for DNA-kloner. Systemet anvender det højeffektive transpositionsmaskineri af bakteriofagen Mu til at generere en pulje af 15 bp insertionsmutanter, der kan anvendes i en række funktionelle analyser af de kodede proteiner eller regulatoriske DNA-regioner.
Thermo Scientific transposonprodukter er baseret på transponeringsmaskineriet af bakteriofagen Mu. Under den lytiske fase af fagens livscyklus replikerer maskineriet sit genom ved at transponere gentagne gange inde i værtsgenomet. Mu-transpositionsreaktionen er blevet modificeret til en in vitro -reaktion katalyseret af et enkelt enzym - MuA Transposase . I dette system er én in vitro -reaktion i stand til at generere mere end en million transposon-insertionskloner.
Funktioner
Mutationsgenereringssystemet (MGS Kit) og Stop Generation System (STOP Kit) blev udviklet til funktionel analyse af proteiner. Disse nye transposonværktøjer gør det muligt at skabe mættede biblioteker af muterede proteiner i en enkelt reaktion med mindre praktisk tid end nogen anden metode. Placeringen af transposon-insertionen i hver muteret klon kan kortlægges ved enten PCR eller sekventering. Med MGS og STOP-kits er tusindvis af muterede kloner klar til ekspressionsundersøgelser på kun 2 til 3 dage.
De MGS Sættet indeholder det komplette sæt af reagenser til transposon-baseret linker-scanningsmutagenese af ethvert målprotein. De MGS Entranceposoner er designet til at lave subtile ændringer i strukturen af et målprotein ved at indsætte 15 bp in-frame linkere gennem det tilsvarende målgen. Denne in-frame insertion muliggør konservering af nedstrøms sekvenser.
STOPKit Entranceposons indeholder translationelle stopkodoner i alle tre læserammer i den terminale del af transposonsekvensen. Den proprietære modifikation af Stop Generation System gør det muligt at generere et mættet C-terminal deletionsbibliotek fra stort set ethvert målprotein med en maksimal tilføjelse på tre aminosyrer.
Højdepunkter
  • Effektiv - Opret mættede insertionsbiblioteker til sekventering og proteinanalyse i en enkelt reaktion
  • Hurtigt - Reducer praktisk tid sammenlignet med konventionelle metoder
  • Tilfældig - Eliminer præference for målsted eller indsættelse af hotspot
Anvendelser
STOP-kittet genererer trunkerede proteiner til funktionelle analyser af:
  • Enzymer
  • Receptorer
  • Strukturelle proteiner mv.
    De MGS Kit genererer tilfældige femten basepar in vitro -insertioner i ethvert mål-DNA for:
  • Hurtig generering af in-frame fem aminosyre insertionsbiblioteker af ethvert protein til funktionelle analyser
  • Hurtig og tilfældig mutagenese af klonede promotorer og andre regulatoriske DNA-regioner
  • Tilfældig indsættelse af et NotI- restriktionsenzymsted i enhver mål-DNA-klon
Inkluderer
  • MuA Transposase (F-750):
  • MuA Transposase (0,22μ g/μ L, 20μ L)
  • 5x reaktionsbuffer
MuA Transposase koncentreret (F-750C):
  • MuA Transposase koncentreret (1.1μ g/μ L, 20μ L)
  • 5x reaktionsbuffer
  • MuA lagerbuffer
Stop Generation System (STOP Kit) (F-703):
  • MuA Transposase (0,22μ g/μ L i MuA-lagerbuffer)
  • Indgangsposon (STOP-KanR) (100 ng/μ L i TE-buffer)
  • 5x reaktionsbuffer til MuA Transposase
  • DMSO 100 %
  • Kontrolmål DNA (370 ng/μ L i TE-buffer)
  • MuEnd-2 Primer (25μ M i dd vand)
  • SeqE Primer (10μ M i dd vand)
  • SeqW Primer (10μ M i dd vand)
Mutationsgenereringssystem (MGS Sæt) (F-701):
  • MuA Transposase (0,22μ g/μ L i MuA-lagerbuffer)
  • Indgangsposon (M1-CamR) (100 ng/μ L i TE-buffer)
  • Indgangsposon (M1-KanR) (100 ng/μ L i TE-buffer)
  • 5x reaktionsbuffer til MuA Transposase
  • Kontrolmål DNA (370 ng/μ L i TE-buffer)
Hurtig generering af in-frame fem aminosyre-insertionsbiblioteker af ethvert protein til funktionelle analyser, hurtig og tilfældig mutagenese af klonede promotorer og andre regulatoriske DNA-regioner, tilfældig indsættelse af et NotI-restriktionsenzymsted i enhver mål-DNA-klon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 0,22 μg/μl
Form Løsning
Format Rør
Reaktionshastighed Hurtig
Produkttype Transposon produkter
Udgangsmateriale DNA
Volumen 20 μl