Få mere at vide
Thermo Scientific™ TracePLOT™ TG-BOND Msieve 5A GC kolonner
Artikelnummer. 13426796 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
50 m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) unitSize
13426796 50 m Hver
1 options
Artikelnummer. 13426796 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 260031630
Designet til adskillelse af Ar/O 2 og andre permanente gasser
  • Specielt designet belægnings- og deaktiveringsprocedurer for kromatografisk effektivitet og integriteten af det porøse belægningslag
  • Deaktiveringsprocessen giver en skarp top for CO-eluering snarere end den hale, der normalt ses i andre kolonner
  • Høj retention af molekylsigte tillader separation af permanente gasser ved temperaturer over omgivelserne
  • Ensartede partikler forbliver klæbende til slangen, selv efter kontinuerlig ventil-cykling
  • Svarende til GS-Msieve, HP PLOT Molsieve, CP-Molsieve 5A, Molsieve 5A, AT-Molsieve, PLT-5A, Rt-Msieve 5A
Permanente gasser, raffinaderi eller naturgasser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 0.53 mm
Til brug med (applikation) Adskillelse af Ar/O&subscript_2; og andre permanente gasser Analyse
Filmtykkelse 50μ m
Længde (metrisk) 50 m