Få mere at vide
Thermo Scientific™ Tips til Tecan™ og Axon™ Instrumenter PatchXpress arbejdsstationer
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11510205
Skift visning
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 960
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sterilitet unitSize
11510205 Ikke steril Pakke med 960
11500205 Steril Pakke med 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11510205 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 902262XP
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med Tecan™ Genesis™ , Frihed Evo™ , Cavro™ , PatchXpress-arbejdsstationer
Tydelige pipettespidser, Tecan stil.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 50μ l
Filtreret Filtreret
Sterilitet Ikke steril
Farve Hvid
Autoklaverbar Autoklaverbar
Rene krav DNase, RNase og Pyrogen fri
Format Stativ
Tip stil Automatisering
Til brug med (udstyr) Tecan Genesis, Tecan Freedom EVO, Cavro, patchXpress